品質
LiChropur™
濃度
0.45-0.55 M
0.5 M in H2O
テクニック
ion pair chromatography: suitable
屈折率
n20/D 1.350-1.354
密度
0.992-0.996 g/mL at 20 °C
SMILES記法
CC(O)=O.CCCCCCNCCCCCC
InChI
1S/C12H27N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2;1-2(3)4/h13H,3-12H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
InChI Key
VAMSKEFYAOCCKM-UHFFFAOYSA-N
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
93645-25ML:
93645-BULK:
93645-VAR:
アクティブなフィルタ