蒸気密度
5.16 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
17.8 °C (lit.)
密度
1.56 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChI Key
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
その他の用途として次のものがあります。
- ペル-O-アセチル化された糖からペル-O-アセチル化トリクロロエチル誘導体への変換
- クロロ硫酸のTCEエステルの調製
- 2,2,2-トリクロロエチルアセトイミデート塩酸塩の調製
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T54801-BULK:
T54801-100G:
T54801-25ML:
T54801-100ML:
T54801-500ML:
T54801-5G:
T54801-5ML:
T54801-VAR:
T54801-500G:
試験成績書(COA)