Merck
426237
Sigma-Aldrich
2,2,2-トリフルオロエタン(オール-d)
99 atom % D
別名:
トリフルオロエチルアルコール-OD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CH2OD
CAS番号:
分子量:
101.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
77-80 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i6D
InChI Key
RHQDFWAXVIIEBN-RAMDWTOOSA-N
詳細
2,2,2-Trifluoroethan(ol-d) is a deuterated compound in which the hydrogen on the –OH group is substituted by deuterium.
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
426237-5ML:
426237-25ML:
426237-25ML-PW:
426237-VAR:
426237-BULK:
426237-5ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sara Suna Yücel et al.
Cell reports, 26(11), 3087-3099 (2019-03-14)
Unspliced XBP1 mRNA encodes XBP1u, the transcriptionally inert variant of the unfolded protein response (UPR) transcription factor XBP1s. XBP1u targets its mRNA-ribosome-nascent-chain-complex to the endoplasmic reticulum (ER) to facilitate UPR activation and prevents overactivation. Yet, its membrane association is controversial.