07318
別名:
酸化鉄磁性ナノ粒子
1 of 10
Sigma-Aldrich
637106
酸化鉄(II,III)
SAFC
51238
磁性酸化鉄ナノ粒子 溶液
700312
酸化鉄(II,III)、磁性ナノ粒子 溶液
747408
747335
900062
酸化鉄(II,III), ナノ粒子
900034
775533
カーボン・ナノチューブ、単層
747467
酸化鉄(II,III)、磁性ナノ粒子
901019
多層カーボンナノチューブ
liquid
oleic acid as stabilizer
Fe, 0.5-0.7% solid material, 0.8-1.4%
in heptane
10-40 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
0.69 g/mL at 20 °C
Danger
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 2
24.8 °F
-4 °C
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
第一種指定化学物質
第4類:引火性液体 第一石油類 危険等級II 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
07318-25ML-F: 07318-VAR-F: 07318-BULK-F: 07318-100ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 6
720712
酸化鉄(III)、分散液
790508
747343
747327
310069