Merck
51238
SAFC
磁性酸化鉄ナノ粒子 溶液
0.3-0.7% Fe basis, 2.5-3.5% solids basis
別名:
酸化鉄(II,III)、磁性ナノ粒子 溶液, マグネタイト, 磁性酸化鉄ナノ結晶, 超常磁性酸化鉄ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe3O4
CAS番号:
分子量:
231.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
liquid
含みます
oleic acid and 11-aminoundecanoic acid as stabilizer
組成
Fe, 0.3-0.7%
solids, 2.5-3.5%
濃度
in H2O
直径
10-50 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
粒径
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
密度
1.00 g/mL at 20 °C
SMILES記法
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI Key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5 mg/mLの濃度には、ナノ結晶と配位子の合計重量が含まれます。
アナリシスノート
Z-Average: ~33 nm
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
51238-1ML:
51238-BULK:
51238-VAR:
51238-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)