Merck
720712
Sigma-Aldrich
酸化鉄(III)、分散液
nanoparticles, ≤110 nm particle size, 15 wt. % in ethanol
別名:
Iron oxide in ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥36,700
¥36,700
出荷予定日2025年1月29日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥36,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe2O3
CAS番号:
分子量:
159.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥36,700
出荷予定日2025年1月29日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
nanoparticles
品質水準
濃度
15 wt. % in ethanol
粒径
≤110 nm
SMILES記法
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChI Key
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
720712-100G:4548173960258
720712-BULK:
720712-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Brian T Farrell et al.
Neurology, 81(3), 256-263 (2013-06-19)
The study goal was to assess the benefits and potential limitations in the use of ultrasmall superparamagnetic iron oxide (USPIO) nanoparticles in the MRI diagnosis of CNS inflammatory diseases and primary CNS lymphoma. Twenty patients with presumptive or known CNS
Diana Couto et al.
Toxicology letters, 225(1), 57-65 (2013-12-03)
Iron oxide nanoparticles (ION), with different coatings and sizes, have attracted extensive interest in the last years to be applied in drug delivery, cancer therapy and as contrast agents in imagiologic techniques such as magnetic resonance imaging. However, the safety
J Sangeetha et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(5), 751-764 (2013-06-28)
We present methodologies to functionalize iron oxide (Fe3O4) nanoparticles with biosurfactants and biocompatibility results. Positively charged Fe3O4 nanoparticles of average hydrodynamic size -26 nm is functionalized with four different molecules of interest, viz., surfactin, rhamnolipid, polyethylene glycol (PEG) and dextran.
Alice Panariti et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(9), 1556-1569 (2013-08-29)
Magnetic nanoparticles have emerged as important players in current research in modern medicine since they can be used in medicine for diagnosis and/or therapeutic treatment of diseases. Among many therapeutic applications of iron-based nanoparticles, drug delivery and photothermal therapy are
Andrew Pratt et al.
Nature materials, 13(1), 26-30 (2013-11-05)
Geometry and confinement effects at the nanoscale can result in substantial modifications to a material's properties with significant consequences in terms of chemical reactivity, biocompatibility and toxicity. Although benefiting applications across a diverse array of environmental and technological settings, the
資料
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Hui Mao教授は、これまでとは異なるコントラスト増強メカニズムを提供する超常磁性酸化鉄ナノ粒子(INOP)のさまざまな使用法を研究しています。
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
マグネタイトナノ結晶の直接合成法(熱分解法、ソルボサーマル法、熱水法)と間接合成法(テンプレート法)について検討し、その将来的な展望と、磁性アセンブリ、磁性温熱療法、リチウムイオン電池などへの応用を説明します。
すべて表示