Merck
637106
Sigma-Aldrich
酸化鉄(II,III)
nanopowder, 50-100 nm particle size (SEM), 97% trace metals basis
別名:
Ferrosoferric oxide, Iron oxide black, Magnetite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe3O4
CAS番号:
分子量:
231.53
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97% trace metals basis
フォーム
nanopowder
spherical
表面積
6-8 m2/g , estimated
粒径
50-100 nm (SEM)
mp
1538 °C (lit.)
密度
4.8-5.1 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.84 g/mL
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI Key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化鉄(II,III)ナノパウダーは、50~100 nmの酸化鉄粒子からなる微粉末です。四三酸化鉄としても知られています。酸化鉄(II、III)は安定で化学的に不活性な赤褐色の磁性材料です。塗料、コーティング剤、セラミックなどの顔料として一般的に用いられているほか、多くの化学反応の触媒としても使用されています。この酸化鉄(II,III)はナノパウダー形態として表面積が大きいため、触媒としてより有効です。
アプリケーション
酸化鉄(II、III)(Fe 3O4)は、ローダミンBのフェントン型酸化の不均一系触媒として使用することができます。本化合物はリチウムイオン電池の製造のためのアノード材料として使用することができます。Fe3O4は、陰イオン交換膜燃料電池の酸素還元反応(ORR)の触媒作用にも利用できます。
アナリシスノート
XRD画像はロット固有でない代表例に過ぎません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
637106-BULK:
637106-250G:4548173944869
637106-25G:4548173944876
637106-100G:4548173944852
637106-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spark Plasma Sintered HA-Fe3O4-Based Multifunctional Magnetic Biocomposites.
Bajpai I, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 96(7), 2100-2108 (2013)
Cobalt-iron (II, III) oxide hybrid catalysis with enhanced catalytic activities for oxygen reduction in anion exchange membrane fuel cell
Wang C, et al.
Journal of Power Sources, 277(1), 147-154 (2015)
Longitudinal 3He and proton imaging of magnetite biodistribution in a rat model of instilled nanoparticles.
Al Faraj A, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 59(6), 1298-1303 (2008)
Fenton-like oxidation of Rhodamine B in the presence of two types of iron (II, III) oxide
Xue X, et al.
Journal of Hazardous Materials, 166(1), 407-414 (2009)
Magnetomotive nanoparticle transducers for optical rheology of viscoelastic materials.
Crecea V, et al.
Optics Express, 17(25), 23114-23122 (2009)
資料
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
酸化鉄ナノスフェアやナノキューブの設計、合成法について評価し、バイオセンサへの応用や二元金属系ナノ粒子について議論しました。
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。
すべて表示