詳細
D/G ratio: 0.1 (by Raman spectroscopy)
Real density: 2.1 g/cm^3 (by Pycnometer)
品質水準
アッセイ
>95% carbon basis
アスペクト比
>100 , by FE-SEM
表面積
28 m2/g , by N<SUB>2</SUB> adsorption
直径
50-90 nm
65 nm (by FE-SEM)
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.007 g/cm3 (by HCC method)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カーボンナノチューブは、炭素原子の中空シリンダーです。これらは、炭素原子がsp2ハイブリダイゼーションによって相互に共有結合して形成された筒状のグラフェンシートです。優れた機械的および電気的特性を有するため、フレキシブルおよびウェアラブル電子デバイスの分野で幅広く使用されています。
アプリケーション
ポリマーブレンドで官能基化された多層カーボンナノチューブ(MWCNT)は、 可視光下でのクリスタルバイオレットの分解に適したハイブリッド触媒として使用できます。
MWCNT/マンガン–亜鉛フェライトナノコンポジットは磁気感受性が高いため、 ナノスケール集積電子システムに使用できます。
これらは、機械的柔軟性と安定性が高いことから、ひずみセンシングアプリケーション向けのセンサーの製作にも使用できます。
MWCNT/マンガン–亜鉛フェライトナノコンポジットは磁気感受性が高いため、 ナノスケール集積電子システムに使用できます。
これらは、機械的柔軟性と安定性が高いことから、ひずみセンシングアプリケーション向けのセンサーの製作にも使用できます。
特徴および利点
- 優れた 伝導性
- 軽 量
- 化学的 安定性
- 広い 表面積
- 高い機械的強度
調製ノート
化学気相成長(CVD)法
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901019-BULK:
901019-VAR:
901019-25G:
試験成績書(COA)