Merck
700312
Sigma-Aldrich
酸化鉄(II,III)、磁性ナノ粒子 溶液
10 nm avg. part. size, 5 mg/mL in toluene
別名:
マグネタイト, 磁性酸化鉄ナノ結晶, 超常磁性酸化鉄ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe3O4
CAS番号:
分子量:
231.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
nanoparticles
solution
濃度
5 mg/mL in toluene
磁化
>45 emu/g (at ambient temperature under 4500 Oe)
平均部品サイズ
10 nm
粒径
9-11 nm (TEM; conforms)
密度
0.865 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI Key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酸化鉄(II, III)の磁性ナノ粒子溶液(Fe3O4)は、有機溶媒分散ナノ粒子溶液であり、2-ピロリドン中で鉄アセチルアセトネートを熱分解することで合成できます。磁性、粒径および表面特性が適切であることから、主として生物医学用途で使用されます。
<1.0%のオレイン酸安定化リガンドを含みます。
5 mg/mLの濃度には、ナノ結晶と配位子の合計重量が含まれます。
アプリケーション
Fe3O4は、癌療法ベースの用途のために、腫瘍細胞のターゲティングおよびイメージングに使用できます。また、腫瘍細胞を新鮮全血から分離するために使用できます。さらに、薬物送達系および磁気共鳴画像法(MRI)において有効物質として使用できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
45.0 °F
引火点(℃)
7.2 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
700312-5ML:4548173293349
700312-VAR:
700312-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Superparamagnetic nanoparticles for biomedical applications: possibilities and limitations of a new drug delivery system
Neuberger T, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 293(1), 483-496 (2005)
Antibody conjugated magnetic iron oxide nanoparticles for cancer cell separation in fresh whole blood
Xu H, et al.
Biomaterials, 32(36), 9758-9765 (2011)
Synthesis of Fe3O4 nanoparticles with various sizes and magnetic properties by controlled hydrolysis
Iida H, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 314(1), 274-280 (2007)
Targeted magnetic iron oxide nanoparticles for tumor imaging and therapy
Peng X, et al.
International journal of nanomedicine, 3(3), 311-311 (2008)
Nonpolymeric coatings of iron oxide colloids for biological use as magnetic resonance imaging contrast agents
Portet D, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 238(1), 37-42 (2001)
資料
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
金属酸化物ナノ結晶で修飾したグラフェンや貴金属(Pt)およびPt系合金で修飾したグラフェンの製造、構造、および性能について紹介します。
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Hui Mao教授は、これまでとは異なるコントラスト増強メカニズムを提供する超常磁性酸化鉄ナノ粒子(INOP)のさまざまな使用法を研究しています。
すべて表示