Merck
747335
Sigma-Aldrich
酸化鉄(II,III)、磁性ナノ粒子 溶液
30 nm avg. part. size (TEM), carboxylic acid functionalized, dispersion
別名:
Fe NP COOH, FexOy
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 ML
¥77,300
¥77,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 ML
¥77,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
¥77,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
dispersion
nanoparticles
品質水準
磁化
>45 emu/g (at room temperature; under 4500 Oe)
brown
平均部品サイズ
30 nm (TEM)
密度
~1 g/mL at 25 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
法的情報
Product of Ocean Nanotech; LLC.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
747335-2ML-PW:
747335-BULK:
747335-VAR:
747335-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Magnetic iron oxide nanoparticles: synthesis, stabilization, vectorization, physicochemical characterizations, and biological applications.
Laurent S, et al.
Chemical Reviews, 108(6), 2064- 2110 (2008)
The preparation of magnetic nanoparticles for applications in biomedicine.
Tartaj P, et al.
Journal of Physics D: Applied Physics, 36(13), R182-R182 (2003)
資料
酸化鉄ナノ粒子は、その特性から磁気データ・ストレージ、バイオセンシング、ドラッグ・デリバリーなど多様な用途がある。
Iron oxide nanoparticles find diverse applications in magnetic data storage, biosensing, and drug delivery due to their properties.
Explore DNA-functionalized nanoparticles in sensors for precise target analyte detection. Learn about types, synthesis, functionalization, and design optimization, with insights into challenges and prospects.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
すべて表示
関連コンテンツ
磁性ナノ粒子への複数のバイオコンジュゲーション法の概要を示し、標準的なプロトコールの詳細を説明します。