Merck
02577
Supelco
1,2-ジクロロプロパン
analytical standard
別名:
二塩化プロピレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥3,480
¥3,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥3,480
About This Item
化学式:
CH3CHClCH2Cl
CAS番号:
分子量:
112.99
Beilstein:
1718880
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥3,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.89 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 19.4 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
1035 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
14.5 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
n20/D 1.439
bp
95-96 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
密度
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
InChI Key
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1,2-Dichloropropane (1,2-D), is a colorless watery liquid with a sweet odor. It sinks in water and produces irritating vapor. It is a short-chain chlorinated aliphatic compound, commonly used as fumigant and as insecticide. It is a widespread groundwater contaminant. Anaerobic bacteria have the capacity to reductively dechlorinate it to propene.[1]
アプリケーション
1,2-Dichloropropane may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in wastewater, marine water, drinking water and air samples by gas chromatography (GC) technique.[2][3][4][5][6]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02577-1ML:
02577-BULK:
02577-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Continuous determination of volatile organic compounds in the atmosphere by an automated gas chromatographic system
Yamamoto N, et al.
Journal of Chromatography A, 819(1-2), 177-186 (1998)
Simultaneous quantification of polar and non-polar volatile organic compounds in water samples by direct aqueous injection-gas chromatography/mass spectrometry
Aeppli C, et al.
Journal of Chromatography A, 1181(1-2), 116-124 (2008)
A sequential analysis for volatile organics in water by purge-and-trap capillary column gas chromatography with photoionization and electrolytic conductivity detectors in series
Ho JSY
Journal of Chromatographic Science, 27(2), 91-98 (1989)
W-T Wang et al.
Oncogene, 34(22), 2887-2896 (2014-07-22)
While DNA damage response pathways are well characterized in cancer cells, much less is known about their status in normal cells. These pathways protect tumour cells from DNA damage and replication stress and consequently present potential therapeutic targets. Here we
Kovi Bessoff et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(4), 1804-1814 (2013-02-06)
Cryptosporidiosis, a diarrheal disease usually caused by Cryptosporidium parvum or Cryptosporidium hominis in humans, can result in fulminant diarrhea and death in AIDS patients and chronic infection and stunting in children. Nitazoxanide, the current standard of care, has limited efficacy