Merck
292087
Sigma-Aldrich
1-クロロ-2-プロパノール
70%
別名:
クロロプロパノール, プロピレンクロロヒドリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,600
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,600
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2Cl+CH3CHClCH2OH
CAS番号:
分子量:
94.54
Beilstein:
773653
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
70%
不純物
<25% 2-chloro-1-propanol
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
密度
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
CC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
InChI Key
YYTSGNJTASLUOY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-クロロ-2-プロパノールは、Rhodococcus sp. strain DTB[1]によるメソ-ビス-(1-クロロ-2-プロピル)エーテルの分解中に中間体として形成されます。
アプリケーション
1-クロロ-2-プロパノールは次のように使用されています:
  • ポリウレタンポリオールおよびプロピレングリコールの製造における出発原料である、プロピレンオキシドの製造のための化学中間体[2]
  • ガス状アルケンからのα,β-ハロヒドリンの酵素的合成中のα,β-ハロヒドリン標準として[3]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
292087-25G:4548173347622
292087-VAR:
292087-100G:
292087-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Leif-Alexander Garbe et al.
FEMS microbiology ecology, 55(1), 113-121 (2006-01-20)
Rhodococcus sp. strain DTB (DSM 44534) was grown on a mixture of (R,R)-, (S,S)- and meso-bis-(1-chloro-2-propyl) ether (BCPE) as the sole source of carbon and energy. During BCPE degradation 1'-chloro-2'-propyl-3-chloro-2-prop-1-enyl-ether (DVE), 1-chloro-2-propanol and chloroacetone intermediates were formed. The BCPE or
J Geigert et al.
Applied and environmental microbiology, 45(2), 366-374 (1983-02-01)
The enzymatic synthesis of alpha,beta-halohydrins from gaseous alkenes is described. The enzymatic reaction required an alkene, a halide ion, dilute hydrogen peroxide, and a haloperoxidase enzyme. A wide range of gaseous alkenes were suitable for this reaction, including those containing
Propylene chlorohydrins: toxicology, metabolism, and environmental fate.
R S Yang
Reviews of environmental contamination and toxicology, 99, 47-59 (1987-01-01)
J A Bond et al.
Toxicology and applied pharmacology, 95(3), 444-455 (1988-09-30)
Propylene chlorohydrins, of which 1-chloro-2-propanol (1-CP) is a constituent, used as intermediates in the manufacture of propylene oxide and have been identified as potential air pollutants. The objective of these studies was to determine whether changes in the inhaled exposure
Reproductive toxicology. 1-Chloro-2-propanol.
Environmental health perspectives, 105 Suppl 1, 291-292 (1997-02-01)