Merck
PHR3493
Supelco
trans-1,2-ジクロロエチレン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
trans-1,2-ジクロロエテン, trans-アセチレンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥28,300
¥28,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥28,300
About This Item
化学式:
ClCH=CHCl
CAS番号:
分子量:
96.94
Beilstein:
1420761
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥28,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
蒸気圧
5.16 psi ( 20 °C)
フォーム
liquid
expl. lim.
12.8 %
包装
pkg of 1 mL
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
48 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
InChI Key
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F
引火点(℃)
6 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR3493-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)