Merck
296309
Sigma-Aldrich
1,4-ジオキサン
anhydrous, 99.8%, contains <=25 ppm BHT as stabilizer
別名:
ジエチレンオキシド, ジオキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O2
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
102551
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.8%
形状
liquid
自己発火温度
356 °F
expl. lim.
22 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
≤0.005%
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI Key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,4-ジオキサンは、ニッケル触媒によるアリルボロン酸との酸化的アリール化を受け、α-アリル化エーテルを生成します。
以下の合成における溶媒として使用されることがあります:
  • フェニルマグネシウムとの亜鉛触媒置換反応による、クロロ(クロロメチル)ジメチルシランからの(クロロメチル)ジメチルフェニルシランの合成
  • 2,2,2-トリフルオロ-1-メトキシエタノールおよびアセタミドからのN-(2,2,2-トリフルオロ-1-ヒドロキシエチル)-アセタミドの合成。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
カタログ番号296309-4X2Lは製造中止です。代替品は296309-2Lです。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296309-2ML-KC:
296309-BULK:
296309-20L:
296309-100ML:4548173131566
296309-12X100ML:4548173131573
296309-200L:4548173131603
296309-2ML:
296309-10X2ML-KC:
296309-2L:4548173131610
296309-250ML:
296309-VAR:
296309-4X2L:4548173254050
296309-1L:4548173131597
296309-6X1L:4548173131627
296309-8L:
296309-200L-KL:
296309-6L:
296309-18L:4548173131580
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Tiffany N Vo et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 105(1), 110-117 (2016-08-26)
This study sought to characterize the composition and morphology of acellular mineralization occurring in thermally and chemically gelable hydrogels comprising copolymers of hydrophobic N-isopropylacrylamide as a function of hydrogel hydrophobicity and culture medium formulation. The deposition of calcium phosphate (CaP)
Raquel Palao-Suay et al.
Macromolecular bioscience, 16(12), 1824-1837 (2016-10-16)
Well-structured amphiphilic copolymers are necessary to obtain self-assembled nanoparticles (NPs) based on synthetic polymers. Highly homogeneous and monodispersed macromolecules obtained by controlled polymerization have successfully been used for this purpose. However, disaggregation of the organized macromolecules is desired when a
Solubility of anthracene in binary alcohol+ 1,4-dioxane solvent mixtures.
Powell JR, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 40(5), 1124-1126 (1995)
Synthesis of tetraorganosilanes: (chloromethyl)dimethylphenylsilane
Murakami K, et al.
Organic Syntheses, 87, 178-178 (2010)
A xanthate-transfer approach to ?-trifluoromethylamines
Gagosz F and Zard FS
Organic Syntheses, 84, 32-32 (2007)
資料
このキットで使われている触媒前駆体はすべて、空気および水分に対して安定な状態で販売されています。反応条件下において塩基により活性化されると、空気に対して不安定になります。うまくスケールアップするには、標準シュレンクテクニックを使うことをお勧めします。
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.