Merck
08650
Supelco
クロロベンゼン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥9,670
25 ML
¥38,600
¥9,670
出荷予定日2025年5月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥9,670
25 ML
¥38,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Cl
CAS番号:
分子量:
112.56
Beilstein:
605632
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥9,670
出荷予定日2025年5月16日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.86 (vs air)
蒸気圧
11.8 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
自己発火温度
1178 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7.1 %
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.525
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pure chlorobenzene is an aromatic organic compound most commonly used as a solvent and as a precursor in chemical syntheses. It is an intermediate in dyes and pesticide production and used in insect repellents, deodorants, and degreasers.[1][2]
アプリケーション
Chlorobenzene may be used as an extraction solvent in the determination of chlorophenols in water samples[3] and triazine herbicides in aqueous samples[4] by chromatography techniques.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
08650-VAR-F:
08650-5ML-F:4548173292281
08650-BULK-F:
08650-25ML-F:4548173292298
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
トルエン analytical standard
Supelco
89680
トルエン
ベンゼン analytical standard
Supelco
12540
ベンゼン
Determination of chlorobenzenes in water by drop-based liquid-phase microextraction and gas chromatography-electron capture detection
Tor A
Journal of Chromatography A, 1125(1), 129-132 (2006)
Determination of triazine herbicides in aqueous samples by dispersive liquid-liquid microextraction with gas chromatography-ion trap mass spectrometry
Nagaraju D and Huang SD
Journal of Chromatography A, 1161(1-2), 89-97 (2007)
In situ crystallization and crystal structure determination of chlorobenzene
Nath NK and Naumov P
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 34(1), 63-66 (2015)
Wei-Chao Chen et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(8), 4616-4622 (2015-02-11)
Controlled dispersion of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) in common solvents is a challenging issue, especially for the rising need of low cost flexible transparent conducting films (TCFs). Utilizing conductive polymer as surfactant to facilitate SWCNTs solubility is the most successful
Determination of chlorophenols in water samples using simultaneous dispersive liquid--liquid microextraction and derivatization followed by gas chromatography-electron-capture detection.
Fattahi N, et al.
Journal of Chromatography A, 1157(1-2), 23-29 (2007)