Merck
D62209
Sigma-Aldrich
trans-1,2-ジクロロエチレン
98%
別名:
trans-1,2-ジクロロエテン, trans-アセチレンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,620
25 G
¥11,200
100 G
¥21,300
¥5,620
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,620
25 G
¥11,200
100 G
¥21,300
About This Item
化学式:
ClCH=CHCl
CAS番号:
分子量:
96.94
Beilstein:
1420761
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,620
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気圧
5.16 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
expl. lim.
12.8 %
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
48 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
InChI Key
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トランス-1,2-ジクロロエチレンは、フロン系洗浄剤に使用される有機溶剤です。 [1]
アプリケーション
トランス-1,2-ジクロロエチレンは、以下の合成に使用できます:
  • エチルエーテル溶媒中、PdCl2(PPh32触媒存在下、1-アルキンおよびピペリジンとの反応による、(E)-クロロエニンの合成。[2]
  • Co(II)またはCo(III)アセチルアセトネート存在下、塩化トリメチルシリルメチルマグネシウム(TMSCH2MgCl)との反応による、(E)-3-トリメチルシリル-1-クロロ-1-プロペンの合成。[3]
  • 数々の天然物の合成において重要な試薬である、トランス-1,2-ビス(トリ-n-ブチルスタンニル)エチレンの合成。[4]
  • 触媒としてテトラキス(トリフェニルホスフィン)ニッケルの存在下、グリニャール試薬との反応による、トランス-1-クロロアルケンの合成。[5]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D62209-25G:4548173194530
D62209-100G:4548173194523
D62209-5G:4548173194547
D62209-VAR:
D62209-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cobalt-catalyzed mono-coupling of R3SiCH2MgCl with 1, 2-dihalogenoethylene: a general route to γ-substituted (E)-allylsilanes.
Kamachi T, et al.
Tetrahedron Letters, 45(24), 4677-4679 (2004)
Suzuki Coupling Reactions of (E)-and (Z)-Chloroenynes with Boronic Acids: Versatile Access to Functionalized 1, 3-Enynes
Tikad A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2010(4), 725-731 (2010)
Preparation of trans-1, 2-bis(tributylstannyl) ethylene.
Corey EJ and Wollenberg RH
The Journal of Organic Chemistry, 40(25), 3788-3789 (1975)
A convenient preparation of trans(or cis)-1-chloroalkenes from trans(or cis)-1, 2-dichloroethylene: A new synthesis of the sex pheromone of lobesia botrana.
Ratovelomanana V and Linstrumelle G
Tetrahedron Letters, 22(4), 315-318 (1981)
Developmental toxicity of inhaled trans-1, 2-dichloroethylene in the rat
Hurtt, et al.
Fundamental and Applied Toxicology, 20, 225-230 (1993)