Merck
ROAMYGLL
Roche
アミログルコシダーゼ
from Aspergillus niger
別名:
ジサッカリダーゼ-a型-グルコシダーゼ, 黒色アスペルギルス
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 UNITS
¥15,360
3500 UNITS
¥56,400
¥15,360
単価¥19,200割引20%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
500 UNITS
¥15,360
3500 UNITS
¥56,400
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
¥15,360
単価¥19,200割引20%
在庫あり詳細
由来生物
Aspergillus niger
品質水準
フォーム
lyophilized
比活性
6 U/mg (approximately 6 U/mg lyophilizate at +25°C with glycogen as the substrate)
~6 units/mg protein (At 25 °C with glycogen as the substrate.)
分子量
97 kDa
包装
pkg of 3,500 U (11202367001)
pkg of 500 U (11202332001)
メーカー/製品名
Roche
最適pH
4.6-4.8
保管温度
2-8°C
詳細
1,4-α-D-グルカングルコヒドロラーゼであるアミログルコシダーゼは、ジサッカリダーゼタイプのα-グルコシダーゼです。[1]いくつかのAspergillus属菌種により合成されます。[2]この細胞外酵素は、主要な商業用酵素の1つです。[3]アミログルコシダーゼの安定性は、固定化により高めることができます。[3]
特異性
複数のグルコース単位からなるオリゴ糖または多糖にα1,4-またはα1,6-結合した末端グルコースを切断します。生成物はD-グルコースです。
アプリケーション
Aspergillus niger(クロコウジカビ)由来のアミログルコシダーゼはデンプンの測定に使用されます。[4]
生物化学的/生理学的作用
Aspergillus niger(クロコウジカビ)由来のアミログルコシダーゼは、デンプンとマルトオリゴ糖のα-D-(1-4)およびα-(1,6)グルコシド結合を加水分解する能力を有しています。アミログルコシダーゼは、デンプンをデキストリンとグルコースに変換する細胞外酵素です。[5][6]本酵素は、デンプン加工産業において、コーンシロップからのD-グルコースの商業生産に使用されます。[7]
調製ノート
作用濃度:共役の作用濃度は用途と担体によって決まります。
下記の濃度を指針にしてください。
  • ウェスタンブロット:1~10 μg/mL
標準溶液:ツイーン20を0.1%含むトリス緩衝生理食塩水。
貯蔵条件(標準溶液):2~8°C
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High fructose corn syrup: production, uses and public health concerns.
Parker K, et al.
Biotechnology and Molecular Biology Reviews, 5, 71-78 (2010)
High-potency amyloglucosidase-producing mold of the Aspergillus niger group.
Smiley K L, et al.
Applied Microbiology, 12(5), 455-455 (1964)
Simultaneous amyloglucosidase and exo-polygalacturonase production by Aspergillus niger using solid-state fermentation.
Costa, J et al.
Brazilian Archives of Biology and Technology, 50, 759-766 (2007)
Nicholson N.
Biodiversity: New Leads for the Pharmaceutical and Agrochemical Industries (2000)
Juliann R Seebauer et al.
Journal of experimental botany, 61(2), 511-519 (2009-11-18)
The relative role of the maternal source and the filial sink in controlling the composition of maize (Zea mays L.) kernels is unclear and may be influenced by the genotype and the N supply. The objective of this study was