で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
4 x 25 μg | カートの在庫状況を確認する | ¥23,200 |
¥23,200
カートの在庫状況を確認する
biological source
bovine pancreas
form
lyophilized (salt-free)
mol wt
24.000 g/mol
packaging
pkg of 4 × 100 μg (11418033001), pkg of 4 × 25 μg (11418025001)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
concentration
0.01-0.2 % (w/w)
technique(s)
protein sequencing: suitable
impurities
Chymotrypsin
color
white
optimum pH
8.0
solubility
10 g/L
suitability
suitable for protein modification
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Contaminating activities corresponds
Chymotrypsin , contains
storage temp.
2-8°C
Gene Information
cow ... PRSS1(780933)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
トリプシンは、セリンエンドペプチダーゼです。これは、pH 7.5~9でリジンとアルギニンのC末端でタンパク質およびペプチド結合を特異的に加水分解します。ArgおよびLysのアミド結合とエステル結合も切断されます。改変されたトリプシンシーケンスグレードの特異性は、基質としてインスリンの酸化B鎖(インスリンBox)で検証されます。改変された高濃度のトリプシンシーケンシンググレード、1重量部の酵素と9重量部のインスリンBoxを18時間インキュベートして、微量のキモトリプシン不純物を検出します。
Preparation Note
ワーキング濃度:重量でタンパク質の1/100~1/5
保存条件(ワーキング溶液):-15~-25°C
改変されたトリプシンシーケンスグレードは、中性および弱塩基性の範囲内のpH値であっても、自己分解に対してより耐性があります。酵素は高濃度で使用できます。
1%酢酸溶液または1 mM HCl溶液は、2~8°Cで保存した場合、最大1週間使用できます。アリコートにして-15~-25°Cで保存すると、溶液は1年間以上、活性を失うことなく安定です。
保存条件(ワーキング溶液):-15~-25°C
改変されたトリプシンシーケンスグレードは、中性および弱塩基性の範囲内のpH値であっても、自己分解に対してより耐性があります。酵素は高濃度で使用できます。
1%酢酸溶液または1 mM HCl溶液は、2~8°Cで保存した場合、最大1週間使用できます。アリコートにして-15~-25°Cで保存すると、溶液は1年間以上、活性を失うことなく安定です。
乾燥した場所で保管
Analysis Note
純度:逆相HPLC分析時にペプチドの分離を妨げる可能性のある不純物は含有されていません。
Other Notes
ライフサイエンス研究専用です。診断にはご使用になれません。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source - | biological source - |
| Gene Information cow ... PRSS1(780933) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| technique(s) protein sequencing: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form lyophilized (salt-free) | form lyophilized (salt-free) | form lyophilized | form solid |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| concentration 0.01-0.2 % (w/w) | concentration - | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable