表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
4 x 25 μg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥15,700 |
4 x 100 μg | カートの在庫状況を確認する | ¥48,100 |
¥15,700
在庫あり出荷可能詳細
recombinant
expressed in Pichia pastoris
assay
95% (gel filtration)
form
lyophilized
specific activity
≥150 units/mg protein
packaging
pkg of 4 × 100 μg (03708969001), pkg of 4 × 25 μg (03708985001)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
−20°C
General description
このトリプシン製剤は組換えピキア・パストリス菌株から作製されます。そのため、キモトリプシンを含みません。トリプシン組換え型、プロテオミクスグルードは高い比活性を示します。
Application
Biochem/physiol Actions
セリンエンドペプチダーゼは、塩基性アミノ酸ArgおよびLysのカルボキシ側においてタンパク質およびペプチドを特異的に加水分解します。ArgとLys のアミドおよびエステル結合も開裂します。
Preparation Note
10mM HClでの再構成後、トリプシン組換え型、プロテオミクスグレードは-15~-25°Cで最高1カ月間安定です。最初の再構成後、製品は凍結と解凍の繰り返しを避けるために適切なアリコートで保存してください。
安定剤:mM濃度範囲のCa2+
阻害剤:TLCK、DFP、PMSF、ロイペプチン、ダイズトリプシン阻害剤、鶏卵由来トリプシン阻害剤、アプロチニン、α2-マクログロブリン、α1-抗トリプシン、APMSFおよびアンチパイン。
貯蔵条件(標準溶液):-15~-25°C
再構成された溶液は-15~-25°Cで1カ月間安定です。凍結/融解の繰り返しを避けてください!
阻害剤:TLCK、DFP、PMSF、ロイペプチン、ダイズトリプシン阻害剤、鶏卵由来トリプシン阻害剤、アプロチニン、α2-マクログロブリン、α1-抗トリプシン、APMSFおよびアンチパイン。
貯蔵条件(標準溶液):-15~-25°C
再構成された溶液は-15~-25°Cで1カ月間安定です。凍結/融解の繰り返しを避けてください!
Other Notes
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥150 units/mg protein | specific activity ≥10,000 units/mg protein | specific activity ≥10,000 units/mg protein | specific activity - |
| assay 95% (gel filtration) | assay - | assay - | assay - |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized (salt-free) |
| recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche |
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3