スキップする
NGLYF-RO
Roche
N-グリコシダーゼF
PNGase F of Flavobacterium meningosepticum, recombinant from E. coli
別名:
グリコシダーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
0.1 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥50,100
0.25 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥94,800
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~25000 units/mg protein
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
¥50,100
在庫あり出荷可能詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in E. coli
conjugate
(N-linked)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
solution
specific activity
~25000 units/mg protein
packaging
pkg of 0.1 mL (11365169001 [100 U]), pkg of 0.25 mL (11365177001 [250 U])
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
General description
ペプチド‐N-グリコシダーゼF、ペプチド‐N4‐(アセチル-β-グルコサミニル)-アスパラギンアミダーゼ
Application
アミノ基及びカルボキシル基がペプチド結合内に存在し、オリゴサッカライドが最短鎖のキトビオースコアユニットを有する条件下で、N-グリコシダーゼFを用いて、全てのタイプのアスパラギン結合N-グリカンを切断します。反応産物はアンモニア、アスパラギン酸(ペプチド鎖内)、及び完全なオリゴサッカライドです。
注:遺伝子組換え型N-グリコシダーゼFは、グリセロール不使用の凍結乾燥物もあります。
Physical form
50 mMリン酸ナトリウム、12.5 mM EDTA、50%グリセロール(v/v)含有、pH 7.2溶液、
Other Notes
1ユニットは、37℃、pH 7.8において1 nmolフィブリン由来のダブシル化糖ペプチド又は0.2 nmolフェツイン由来のダンシル化糖ペプチドを1分間に加水分解する酵素活性とします。
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
Legal Information
本製品の販売は、特に本製品を用いて得られた修飾抗体の使用について、F. Hoffmann - La Roche AGグループ会社の特許を含め、第三者の特許における権利を許諾するものではありません。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-グリコシダーゼF
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
No data available
引火点(°C)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)