詳細
DNA合成におけるBrdUの取り込みを測定することによる、細胞増殖の定量のための比色イムノアッセイです: [3H]-チミジン取り込みアッセイに代わる非放射活性定量法。
特異性
抗体コンジュゲートは、チミジン類縁体である5-ブロモ-2′-デオキシウリジン(BrdU)およびDNAに取り込まれたBrdUと反応します。DNAに取り込まれたBrdUとの結合では、BrdU-標識化DNAを変性する必要があります。この抗体は、チミジン、ウリジン、あるいはDNAなどの、他のいかなる内因性細胞成分とも交叉反応しません。
アプリケーション
研究のみに使用できます。診断には使用できません。
細胞増殖ELISA、BrdU(比色分析)は、改良された第2世代のDNA合成分析キットです。複製(分裂)細胞のDNA合成におけるBrdUの取り込みを測定することによる、正確かつ迅速、およびシンプルな、細胞増殖の比色定量法です。そのため、細胞増殖ELISAは、多くの異なるin vitro細胞システムに使用できます。例:
細胞増殖ELISA、BrdU(比色分析)は、改良された第2世代のDNA合成分析キットです。複製(分裂)細胞のDNA合成におけるBrdUの取り込みを測定することによる、正確かつ迅速、およびシンプルな、細胞増殖の比色定量法です。そのため、細胞増殖ELISAは、多くの異なるin vitro細胞システムに使用できます。例:
包装
1つのキットには6のコンポーネントが含まれています。
調製ノート
使用濃度:本キットの抗体(抗BrdU-ペルオキシダーゼ)は、溶解後に7.5 U/mL、希釈後に0.075 U/mLの濃度になります。本キットの抗体の代わりに、抗BrdU抗体Fabフラグメントを使用できます。この抗体は2倍濃縮なので、1 mLに溶解後は、1:200に希釈する必要があります。
使用液:BrdUラベリング溶液
BrdUラベリング溶液を滅菌培地で1:100に希釈してください(最終濃度:100 μM BrdU)。
1つの96ウェルマイクロプレートには、100 μL/ウェル(10 μL/ウェル)で培養した場合、1 mLのBrdUラベリング溶液が必要であり、200 μL/ウェル(20 μL/ウェル)で培養した場合、2 mLのBrdUラベリング溶液が必要です。
抗BrdU-ペルオキシダーゼストック溶液
抗BrdU-ペルオキシダーゼを1.1 mLの再蒸留水に10分間溶解し、十分に混合してください。
抗BrdU-ペルオキシダーゼ使用液
抗BrdU-ペルオキシダーゼストック溶液を、抗体希釈液で1:100に希釈してください。1つの96ウェルマイクロプレート用には、100 μLの抗BrdU-ペルオキシダーゼストック溶液を、10 mLの抗体希釈液で希釈してください。
洗浄溶液
洗浄バッファー濃縮液を、再蒸留水で1:10に希釈してください。
1つの96ウェルマイクロプレート用には、10 mLの洗浄バッファー濃縮液を、90 mLの再蒸留水で希釈してください。
保管条件(使用液):BrdUラベリング溶液
未希釈BrdUラベリング試薬(1000倍):遮光して、2~8°Cで数ヶ月安定。
希釈済みBrdUラベリング試薬:2~8°Cで数週間安定。遮光して保管してください。長期保存する場合は、BrdUラベリング溶液の一部を、-15~-25°Cで保管することをお勧めします。
抗BrdU-ペルオキシダーゼストック溶液
2~8°Cで数ヶ月安定。長期保存する場合は、溶液の一部を、-15~-25°Cで保管することをお勧めします。
抗BrdU-ペルオキシダーゼ使用液
使用直前に調製してください。保存しないでください。
洗浄溶液
2~8°Cで数週間安定。
使用液:BrdUラベリング溶液
BrdUラベリング溶液を滅菌培地で1:100に希釈してください(最終濃度:100 μM BrdU)。
1つの96ウェルマイクロプレートには、100 μL/ウェル(10 μL/ウェル)で培養した場合、1 mLのBrdUラベリング溶液が必要であり、200 μL/ウェル(20 μL/ウェル)で培養した場合、2 mLのBrdUラベリング溶液が必要です。
抗BrdU-ペルオキシダーゼストック溶液
抗BrdU-ペルオキシダーゼを1.1 mLの再蒸留水に10分間溶解し、十分に混合してください。
抗BrdU-ペルオキシダーゼ使用液
抗BrdU-ペルオキシダーゼストック溶液を、抗体希釈液で1:100に希釈してください。1つの96ウェルマイクロプレート用には、100 μLの抗BrdU-ペルオキシダーゼストック溶液を、10 mLの抗体希釈液で希釈してください。
洗浄溶液
洗浄バッファー濃縮液を、再蒸留水で1:10に希釈してください。
1つの96ウェルマイクロプレート用には、10 mLの洗浄バッファー濃縮液を、90 mLの再蒸留水で希釈してください。
保管条件(使用液):BrdUラベリング溶液
未希釈BrdUラベリング試薬(1000倍):遮光して、2~8°Cで数ヶ月安定。
希釈済みBrdUラベリング試薬:2~8°Cで数週間安定。遮光して保管してください。長期保存する場合は、BrdUラベリング溶液の一部を、-15~-25°Cで保管することをお勧めします。
抗BrdU-ペルオキシダーゼストック溶液
2~8°Cで数ヶ月安定。長期保存する場合は、溶液の一部を、-15~-25°Cで保管することをお勧めします。
抗BrdU-ペルオキシダーゼ使用液
使用直前に調製してください。保存しないでください。
洗浄溶液
2~8°Cで数週間安定。
再構成
抗体用の使用液には、1%BSAを含むリン酸緩衝食塩水、pH 7.4を使用してください。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- BrdU Labeling Reagent
- FixDenat ready-to-use
- Anti-BrdU-peroxidase antibody
- Antibody Dilution Solution ready-to-use
- Washing Buffer PBS 10x concentrated
- Substrate Solution TMB ready-to-use
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jia-Ang Shi et al.
International journal of molecular medicine, 34(1), 237-243 (2014-04-24)
It is known that microRNA-219 (miR-219) expression is downregulated in medulloblastoma. In the present study, we investigated the expression, targets and functional effects of miR-219 in D283-MED medulloblastoma cells. We first demonstrated that miR-219 not only inhibits proliferation, but also
Hongzhi Ma et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(8), 6103-6112 (2015-04-29)
Zinc finger protein, X-linked (ZFX) is a transcriptional factor involved in many physiological processes such as embryonic stem cell survival and self-renewal. Though ZFX dysfunctions have been identified in variant human diseases and especially in cancers, its pathological roles have
Zsuzsanna E Toth et al.
Blood, 111(12), 5544-5552 (2008-02-13)
Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) induces proliferation of bone marrow-derived cells. G-CSF is neuroprotective after experimental brain injury, but the mechanisms involved remain unclear. Stem cell factor (SCF) is a cytokine important for the survival and differentiation of hematopoietic stem cells.
Christa Broholm et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 111(1), 251-259 (2011-04-30)
The cytokine leukemia inhibitory factor (LIF) is expressed by skeletal muscle and induces proliferation of myoblasts. We hypothesized that LIF is a contraction-induced myokine functioning in an autocrine fashion to activate gene regulation of human muscle satellite cell proliferation. Skeletal
María Carolina Durán et al.
Journal of nanobiotechnology, 9, 47-47 (2011-10-22)
Reproducibly high transfection rates with low methodology-induced cytotoxic side effects are essential to attain the required effect on targeted cells when exogenous DNA is transfected. Different approaches and modifications such as the use of nanoparticles (NPs) are being evaluated to
資料
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
プロトコル
Cell Proliferation ELISA, BrdU (colorimetric) Protocol & Troubleshooting