Merck
11417959001
Roche
SuRE/CutバッファーA
pH 8.1-8.3 (37 °C), suitable for molecular cloning
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105600
フォーム
solution
包装
pkg of 5 × 1 mL
メーカー/製品名
Roche
テクニック
molecular cloning: suitable
pH
8.1-8.3 (37 °C)
保管温度
−20°C
詳細
SuRE / Cut Bufferシステムは、DNA制限消化用に最適化された5つの最適化された10x濃度のインキュベーションバッファーで構成されています。すべての制限酵素活性は、各バッファーで測定され、100%の活性を選択するか、二重消化で活性を算出します。
アプリケーション
SuRE/CutバッファーAは、DNA制限消化に適しています。[1]
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
法的情報
SuRE/Cut is a trademark of Roche
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alistair S Jump et al.
Molecular ecology, 15(11), 3469-3480 (2006-09-14)
Rapid increases in global temperature are likely to impose strong directional selection on many plant populations, which must therefore adapt if they are to survive. Within populations, microgeographic genetic differentiation of individuals with respect to climate suggests that some populations
資料
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.
「制限酵素」という用語は、ヴェルナー・アーバーとマシュー・メセルソンの研究所で行われた腸内細菌ファージλ(ラムダファージ)の研究に由来しています。