Merck
11417991001
Roche
SuRE/Cut バッファーH
solution, pkg of 5 × 1 mL
別名:
制限酵素バッファー, 制限酵素用SuRE/Cutバッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105600
形状
solution
品質水準
包装
pkg of 5 × 1 mL
メーカー/製品名
Roche
保管温度
−20°C
詳細
SuRE / Cut Bufferシステムは、DNA制限消化用に最適化された5つの最適化された10x濃度のインキュベーションバッファーで構成されています。すべての制限酵素活性は、各バッファーで測定され、100%の活性を選択するか、二重消化で活性を算出します。
アプリケーション
SuRE/Cut バッファーHは、制限酵素XbaIを用いたゲノムDNAの消化に使用されています。EcoRIおよびXhoIを用いたPCR産物およびプラスミドの消化に使用されています。
SuRE/Cut バッファーHは、ゲル精製反応産物およびpMX-IGベクターの消化用にEcoRIおよびXhoI制限酵素を処理するために使用されています。E. coliコロニーおよびSalmonella Braenderup H2812(ATCC BAA-664)マーカーのゲノムDNAの消化用に、制限酵素 Xanthomonas badrii Iを希釈するためにも使用されています。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
法的情報
SuRE/Cut is a trademark of Roche
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
Amber E Alsop et al.
Nature communications, 6, 6841-6841 (2015-04-17)
During apoptosis, Bak permeabilizes mitochondria after undergoing major conformational changes, including poorly defined N-terminal changes. Here, we characterize those changes using 11 antibodies that were epitope mapped using peptide arrays and mutagenesis. After Bak activation by Bid, epitopes throughout the
Giel Vandemoortele et al.
Bio-protocol, 7(7), e2211-e2211 (2017-04-05)
The programmable Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)-associated nuclease 9 (Cas9) technology revolutionized genome editing by providing an efficient way to cut the genome at a desired location (Ledford, 2015). In mammalian cells, DNA lesions trigger the error-prone non-homologous
W J M Landman et al.
Avian pathology : journal of the W.V.P.A, 43(4), 345-356 (2014-06-20)
Escherichia coli colonies isolated from the bone marrow of fresh dead hens of laying flocks with the E. coli peritonitis syndrome (EPS) were genotyped using pulsed-field gel electrophoresis (PFGE). Typing is important from an epidemiological point of view and also
資料
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.
「制限酵素」という用語は、ヴェルナー・アーバーとマシュー・メセルソンの研究所で行われた腸内細菌ファージλ(ラムダファージ)の研究に由来しています。
関連コンテンツ
Restriction endonucleases in prokaryotes function primarily to protect against foreign genetic material, notably bacteriophage DNA.