スキップする
08591
Sodium azide solution
0.1 M
別名:
アジ化ナトリウム 溶液, 添加剤スクリーニング溶液45/キット番号78374
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アジ化ナトリウム 0.1 M 溶液,
Quality Segment
density
1.00 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
0.1Mアジ化ナトリウム溶液は、セルロプラスミン活性の阻害剤として使用されています。
Biochem/physiol Actions
アジ化ナトリウムは、F型ATPアーゼ阻害剤であり、セルロプラスミンを選択的に阻害します。
アジ化ナトリウム0.1M溶液は、添加剤スクリーニングキットの添加剤スクリーニング溶液です。添加剤スクリーニングキットは、添加剤およびそれがサンプルの結晶化に与える影響を迅速かつ簡便に評価できるように設計されています。添加剤キットは、結晶化条件を改良するためのツールを提供します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
7128971289S2002
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.00 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.00 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物
pdsc
08591-100ML-F:4.548173221656E12 + 08591-1ML-F:4.548173221649E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)