サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1000 units | 在庫fromsìså¬368 | ¥6,720 |
5000 units | 在庫fromsìså¬368 | ¥26,500 |
この商品について
¥6,720
在庫詳細
biological source
Escherichia coli
form
solution
packaging
pkg of 1,000 U (10674257001 [10 U/μl]), pkg of 20,000 U (10674273001 [10 U/μl]), pkg of 20,000 U (11047663001 [40 U/μl]), pkg of 5,000 U (10674265001 [10 U/μl])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
37 °C optimum reaction temp.
technique(s)
DNA sequencing: suitable
storage temp.
−20°C
General description
適合する末端
Xba I末端は、Avr I、Nhe I、およびSpe Iによって生成された断片に適合します。
イソ制限酵素
本酵素がイソ制限酵素を持つことは知られていません。
メチル化の感度
DNAのXba I消化は、GATC配列中のアデニンの6N位置をメチル化するE.coliのdam遺伝子産物によって阻害されます。本酵素はまた、認識配列上に示された位置(*)における5-メチルシトシンまたは5-ヒドロキシメチルシトシンによっても阻害されます。
SuRE/Cutバッファー系での活性
太字で示したバッファーは、最適な活性のために推奨されるバッファーです:
A B L M H
100% 75-100% 75-100% 75-100% 100%
コンプリートPCRミックス中での相対活性
PCRミックス(Taq DNAポリメラーゼバッファー)中での相対活性は60%です。PCRミックスには、λDNA、プライマー、10 mM Tris-HCl(pH 8.3、+20°C)、50 mM KCl、1.5 mM MgCl2、200 μM dNTPs、2.5 U Taq DNAポリメラーゼが含まれています。混合物は、25回の増幅サイクルに供しました。Pwo SuperYield DNAポリメラーゼPCRミックスの反応バッファー中での活性は25%です。GC-RICH溶液を添加した場合、活性は100%に上昇します。
インキュベーション温度
+37°C
各DNAの切断部位数
λ Ad2 SV40 ?X174 M13mp7 M13mp18 pBR322 pBR328 pUC18
1 5 0 0 0 1 0 0 1
PFGE試験済み
Xba Iは、パルスフィールドゲル電気泳動(細菌クロモソームでの)において試験済みです。PFGE解析用のアガロース内に埋め込んだゲノムDNA(E. coli C 600)の切断では、1 μgのDNAあたり10 Uの酵素を使用し、約4時間のインキュベーションを行うことを推奨します。
ライゲーションおよび再切断アッセイ
1 μgのpUC18 DNAの完全な消化により得られたXba I断片を、66 mM Tris-HCl、5 mM MgCl2、5 mMジチオスレイトール、1 mM ATP、pH 7.5(+20℃)において、容量10 μLとして+4℃で16時間インキュベートし、1 UのT4 DNAリガーゼと連結させると、pUC18 DNAの90%以上が回収されます。
続くXba Iを用いた再切断によって、pUC18 × Xba I断片の95%以上の典型的パターンが得られます。
Application
Biochem/physiol Actions
Xba Iの配列特異性は、低いイオン強度または、インキュベーション混合物へのグリセロール、エタノール、DMSOの添加によって緩みます。
認識部位:TCTAGA
TCTAGA
制限部位:T↓CTAGA
T↓CTAGA
熱失活:Xba Iは、65℃、15分間のインキュベーションによって熱失活できます(15 U/μg DNAまで)。より高濃度のXba Iでは、この条件下で完全に失活できません。
- λ:1
- φX174:0
- Ad2:5
- M13mp7:0
- pBR322:0
- pBR328:0
- pUC18:1
- SV40:0
Analysis Note
太字で示したバッファーは、最適な活性のために推奨されます
- A:100%
- B:75-100%
- H:100%
- L:75-100%
- M:75-100%
1 μgのλDNAを、50 μLのSuRE/CutバッファーH中で、過剰のXba Iと16時間インキュベーションしました。酵素のユニット数は酵素特異的なパターンを変化させないことが分析証明書内に記載されています。
エキソヌクレアーゼ活性を含みません
約5 μgの[3H]標識ウシ胸腺DNAを、全量100 μLの50 mM Tris-HCl、10 mM MgCl2、1 mMジチオスレイトール、pH約7.5の溶液中で、3 μLのXba Iと37℃で4時間インキュベートしました。分析証明書内に記載されている通り、これらの条件下では、放射活性は検出されません。
PCRミックス(Taq DNAポリメラーゼバッファー)中での相対活性は60%です。PCRミックスには、λDNA、プライマー、10 mM Tris-HCl(pH 8.3、20°C)、50 mM KCl、1.5 mM MgCl2、200 μM dNTP、2.5 U Taq DNA ポリメラーゼが含まれています。混合物は、25回の増幅サイクルに供しました。Pwo SuperYield DNAポリメラーゼPCRミックスの反応バッファー中での活性は25%です。GC-RICH溶液を添加した場合、活性は100%に上昇します。Pwo SuperYield DNAポリメラーゼPCRミックスは、米国では利用できません。
Other Notes
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description from recombinant E.Coli | description from Brevibacterium linens | description from Nocardia otitidis-caviarum | description from Sphaerotilus species |
| technique(s) DNA sequencing: suitable | technique(s) - | technique(s) PCR: suitable | technique(s) - |
| biological source Escherichia coli | biological source bacterial (Brevibacterium linens) | biological source bacterial (Nocardia otitidis-caviarum) | biological source bacterial (Sphaerotilus spp.) |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| packaging pkg of 1,000 U (10674257001 [10 U/μl]), pkg of 20,000 U (11047663001 [40 U/μl]), pkg of 20,000 U (10674273001 [10 U/μl]), pkg of 5,000 U (10674265001 [10 U/μl]) | packaging pkg of 1,000 U (11558170001 [10 U/μl]), pkg of 200 U (11558161001 [10 U/μl]) | packaging pkg of 1,000 U (11014714001 [10 U/μl]), pkg of 1,000 U (11037668001 [40 U/μl]), pkg of 200 U (11014706001 [10 U/μl]) | packaging pkg of 1,000 U (11008951001 [10 U/μl]), pkg of 1,000 U (11207644001 [40 U/μl]), pkg of 200 U (11008943001 [10 U/μl]) |
キットの構成要素のみ
- Enzyme Solution
- SuRE/Cut Buffer H 10x concentrated
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash