Merck
05893151001
Roche
Transcriptor Universal cDNA Master(トランスクリプター・ユニバーサル cDNA マスター)
sufficient for 100 reactions, suitable for cDNA synthesis, suitable for RT-PCR, suitable for RT-qPCR
別名:
RT-PCR | cDNA合成
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106313
NACRES:
NA.55
品質水準
使用法
sufficient for 100 reactions
特徴
dNTPs included: no
hotstart: no
メーカー/製品名
Roche
包装
kit of for 100 reactions
テクニック
RT-PCR: suitable
RT-qPCR: suitable
cDNA synthesis: suitable
入力
purified RNA
検出方法
probe-based
詳細
すべてのリアルタイム PCR システムにおける二段階 RT-PCR 用としてそのまま使用できるリアクションミックスです。
Transcriptor Universal cDNA Master は二段階リアルタイム RT-PCR 用の時間を節約できる cDNA 合成のための便利な溶液です。ランダムヘキサマープライマー、ヌクレオチド、バッファーおよび酵素など必要なすべての試薬がたった 2 つのバイアルで提供されるのでピペッティングの回数を最小限にとどめます。最大の利便性は Transcriptor Universal cDNA Master mix と RealTime ready Cell Lysis Kit を組み合わせることで達成され、細胞溶解物を直接利用することでさらにリアルタイム PCR を加速します。本キットに同梱されたユニークな酵素は広い適用温度範囲を持ち高温での逆転写に適しています。Transcriptor Universal cDNA Master は困難で複雑な RNA テンプレートからでも、非常に高い特異性と感度を生み出します。リアルタイム PCR において、低コピーおよび高コピー遺伝子いずれについても優れた性能と線形応答が得られます。Transcriptor Universal cDNA Master は LightCycler® 機器および参照色素を用いたノーマライゼーションが必要な他の全てのリアルタイム PCR 機器に準拠しています。
感度の良い正確な RT-PCR アッセイは意味のある分子遺伝学解析に必要不可欠です。逆転写および cDNA 合成には正しい酵素を選択することが、オリジナルの細胞内 RNA に忠実な、高収量、高品質の全長 cDNA を得るために非常に重要です。
弊社では以下のような Transcriptor 逆転写用製品の総合的セレクションをご提供しています:
  • リアルタイム PCR に優れた性能と広いダイナミックレンジを持つ酵素群。
  • 二次構造を持つ RNA からの cDNA 合成に用いられる高温での逆転写酵素群。
  • プルーフリーディング活性を持つ高フィデリティー Transcriptor 製品、最高度の配列の正確性を必要とするアプリケーションに。
アプリケーション
逆転写は分子生物学の顕著な特性の一つです。PCR またはリアルタイム PCR を用いた定性的および定量的 RNA 解析に用いられる、RNA を DNA に変換する能力は、遺伝子発現解析に革命をもたらしました。定量的逆転写ポリメラーゼチェインリアクション(RT-PCR または qRT-PCR)は現在では mRNA 検出および定量の標準であり、単一細胞からの RNA の定量に十分な感度を有しています。
RT-PCR はまた cDNA ライブラリーの作成、PCR による分子クローニングおよびシーケンシングにも利用されます。Transcriptor Universal cDNA Master(トランスクリプター・ユニバーサル cDNA マスター)は cDNA 合成およびリアルタイム PCR 解析のための便利で迅速な溶液です。お客様がどの PCR 装置をご使用でも、このマスターミックスは(たった 2 本のバイアルでご提供)、お客様の qRT-PCR 解析の全てのポテンシャルを引き出します。
特徴および利点
  • 苦労のないセットアップで貴重な資源の節約を。
ただ RNA を添加するのみです。本キットに同梱の 2 本のバイアルにはランダムヘキサマープライマー、ヌクレオチド、バッファーおよび酵素など、逆転写に必要なすべての試薬が含まれています。
  • 迅速なプロトコルで時間を節約してください。
最適化されたマスターミックスが逆転写時間(10 分)とセットアップ時間を大幅に短縮します。
  • RNA 精製が不要な細胞溶解物用にロシュの RealTime ready Cell Lysis Kit(リアルタイム・レディ・セル・ライシス・キット)と本マスターミックスを組み合わせることで最大の利便性が得られます。
  • 最も困難なテンプレートに威力を発揮します。
Transcriptor の逆転写酵素の高い高温安定性および特別に最適化されたバッファーシステムがインキュベーション温度を 60°Cまで可能にし、最も難易度の高い二次構造でさえ正確に転写します。
  • あなたの qRT-PCR に信頼性のある標準化と定量性を。
少なくとも 6 桁の線形ダイナミックレンジにわたり高感度で再現性のある結果が得られます。
  • お客様の二段階 qRT-PCR の感度と特異性を増強します。
より小さい cycle threshold(Ct)値を生み出し、標的数量がたった 0.1 pg の全 RNA で開始することができます。
構成
  • Transcriptor Universal Reverse Transcriptase、20 倍濃縮
  • Transcriptor ユニバーサル反応バッファー、5 倍濃縮
その他情報
ライフサイエンス研究目的にのみ使用できます。診断用には使用できません。
法的情報
LightCycler is a registered trademark of Roche
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Genetically unmatched human iPSC and ESC exhibit equivalent gene expression and neuronal differentiation potential
Marei, et al.
Scientific Reports, 7 (2017)
Sex Dependent Hepatoprotective Role of IL 22 Receptor Signaling in Non Alcoholic Fatty Liver Disease Related Fibrosis
Abdelnabi, et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 14, 1269-1269 (2022)
Adi Zheng et al.
Journal of cell science, 135(5) (2022-01-05)
High-density lipoproteins (HDLs) prevent cell death induced by a variety of cytotoxic drugs. The underlying mechanisms are however still poorly understood. Here, we present evidence that HDLs efficiently protect cells against thapsigargin (TG), a sarco/endoplasmic reticulum (ER) Ca2+-ATPase (SERCA) inhibitor
Monia Souidi et al.
International journal of molecular sciences, 22(2) (2021-01-15)
Numerous protocols of cardiac differentiation have been established by essentially focusing on specific growth factors on human pluripotent stem cell (hPSC) differentiation efficiency. However, the optimal environmental factors to obtain cardiac myocytes in network are still unclear. The mesoderm germ