スキップする
TOSRTRO
Roche
トランスクリプターワンステップRT-PCRキット
sufficient for 50 reactions, sufficient for 150 reactions, suitable for RT-PCR, hotstart
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 reactions
カートの在庫状況を確認する
¥59,100
150 reactions
カートの在庫状況を確認する
¥150,000
この商品について
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106313
¥59,100
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
usage
sufficient for 150 reactions, sufficient for 50 reactions
feature
hotstart
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of 150 reactions (04655885001), pkg of 50 reactions (04655877001)
technique(s)
RT-PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified RNA
General description
トランスクリプターワンステップRT-PCRキットは、便利なフォーマットでワンステップRT-PCR(プライマーとテンプレートを除く)に必要なすべての構成要素を提供しています。50反応のパックサイズは、10回分のコントロール反応(コントロールRNAとコントロールプライマーミックス)も含んでいます。
キットのRT-PCR酵素ミックスは、4種の異なる酵素を含んでいます:トランスクリプター リバーストランスクリプターゼは、高収率で感度が高く頑健な逆転写を保証します;Protector RNase Inhibitorは、高温で完全に活性化し、逆転写中にテンプレートを最大に保護します;Expand Systemは、Taq DNAポリメラーゼと校正ポリメラーゼからなるブレンドであり、変異の可能性を最小化し、PCRの高収率と忠実性を提供します。
最適化RT-PCRリアクションバッファーは、高品質dNTPを含み、ホットスタートシステムの全体的なパフォーマンスの向上を提供します。バッファーの独自のホットスタート成分は、プライマーを非特異的サイトに結合せずに低温でプライマーを結合し隔離します。別の成分は、温度依存的な方法で、マグネシウムと結合し、無制限なDNA合成をさせないようにします。この新しいバッファ処方は、逆転写もPCRも効果的であり、特異性と感度を高めることにつながります。
最適な反応バッファと酵素ミックスの組みあわせは、反応温度を上げずに、高い二次構造とGC含有量で異なるテンプレートの効果的な転写を保証します。
ホットスタートワンステップRT-PCRに対して、革新的なホットスタートバッファー(特許出願中)でトランスクリプター リバーストランスクリプターゼ、Protector RNase Inhibitor、Expand Systemの酵素ミックスを活用します。
ワンステップRT-PCRは、RNAテンプレートの有無を決定、あるいは、RNA転写レベルの定性的、半定量的、定量的分析を通した発現レベルの定量(例えば、ウィルスレベル定量化)のための非常に感度の高い技術です。このRT-PCR法は、クローニングのための稀少なmRNAの増幅も促進します。ワンステップフォーマットは簡便で、反応間の変異を削減し、実際に操作する工程を最小化することでコンタミを防ぎます。
トランスクリプターワンステップRT-PCRキットは、トランスクリプターリバーストランスクリプターゼの極めて優れた利点、およびホットスタートワンステップRT-PCRフォーマットの長所をもたらします。
Application
トランスクリプターワンステップRT-PCRキットは、遺伝子特異的プライマーを用いて、RNA(総RNA, mRNA, in vitro-転写RNA, or viral RNA)の迅速で感度の高い、特異的エンドポイントRT-PCR分析に対して設計されています。
革新的なリアクションバッファーに注目すると、このキットは、感度が高く、高収率の逆転写を、高い忠実性と高収量のGCリッチRNAを含む多様なテンプレートの増幅のためのホットスタートシステムをパフォーマンスの向上に結びつけました。
このキットは、
  • RNA転写レベルの定性、半定量または定量分析
  • RNAテンプレートの有無の決定
  • RNA分析を通した遺伝子発現の定量(例えば、ウィルスレベル定量化)
  • 最大6.5 kbのRNAクローニング
などの最大6.5kbの転写を行う便利で高感度のワンステップRT-PCR法を提供します。ワンステップフォーマットは、便利で、反応間の変異を削減し、実際に操作する工程を最小化することでコンタミを防ぎます。
Transcriptor One-Step RT-PCR Kitは、以下の増幅に使用されています。
  • C型肝炎ウイルス(HCV)のフラグメント
  • 重鎖CH3領域および軽鎖polyA領域
  • マウス白血病ウイルス(MLV)
Features and Benefits
  • 幅広い増幅範囲での高い感度と収量を獲得します。
総RNA量わずか1fgを検出します。
  • 高い選択性を達成し、プライマーダイマーの形成を減らします。
このキット独自のホットスタートバッファー(特許出願中)で非常に高いパフォーマンスが期待されます。
  • 長いフラグメントを産生します。
最大6.5kbの転写産物を生成します。
  • さまざまなテンプレートを逆転写可能です。最も困難な試料(例えば、GCリッチRNA)であっても、逆転写可能です。
最適化されたバッファーとの組みあわせで熱安定性トランスクリプター リバーストランスクリプターゼとの高い二次構造を克服しました。
  • 便利なキットで時間と労力を節約します。
ピペッティング工程を最小化し、PCR等級dNTPとホットスタート成分を含むプレミックス酵素ブレンドと最適化バッファーを用いることによって、コンタミを防ぎます。
  • RNAサンプルを保護します:
他のRNase阻害因子が機能しない時に、ワンステップRT-PCR中に機能する付属の熱安定性Protector RNase InhibitorでRNaseによるRNAサンプルの劣化を防ぎます。
  • 結果の信頼性を高めます:
付属のコントロール反応を用いてパフォーマンスをモニタリングします。
Analysis Note
トランスクリプターワンステップRT-PCRキットの各ロットは、RT-PCRで機能テストされています。RT-PCRは、1000コピーのHAV RNA、 in vitro転写(カタログ番号04 655 877 001でも提供)で実行されます。コントロール反応セットアップと246 bp HAV RNAフラグメントに対するプライマーでのその後のRT-PCRは、添付文書に提示された標準的なRT-PCRプロトコル(+50℃、30分の逆転写)で実行されます。ターゲットの1000コピーで、明瞭に見えるバンドがアガロースゲル電気泳動とエチジウムブロマイド染色の後に取得されます。
さらに、RT-PCRは、ヒト肝臓総RNAの希釈系列 (10 ng、 1 ng、 0.1 ng)で行われます。ApoBの2.5 kbフラグメント特異的プライマーでのRT-PCRは、添付文書に提示された標準的なRT-PCRプロトコル(+50℃、30分の逆転写)で実行されます。1ngのRNAで、明瞭に見えるバンドがアガロースゲル電気泳動とエチジウムブロマイド染色の後に取得されます。
Other Notes
  • トランスクリプターリバーストランスクリプターゼ、Protector RNase Inhibitor、Expand Systemを含むRT-PCR酵素ミックス
  • ホットスタート媒介成分およびdNTPを含むRT-PCRリアクションバッファ-5倍濃縮
  • PCR等級水
  • コントロールRNA - HAV RNA in vitro 転写 *
  • コントロールプライマーミックス HAV RNA (フォワードおよびリバースプライマー)*
*50反応パックサイズにのみ含まれています。
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
QR0100TRANSRTROKCQS09
description
sufficient for 50 reactions, sufficient for 150 reactions, suitable for RT-PCR, hotstart
description
One step SYBR Green RT-qPCR with MMLV & hot-start Taq DNA Polymerase
description
-
description
with ROX for ABI instruments
technique(s)
RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
detection method
probe-based
detection method
SYBR Green
detection method
probe-based
detection method
probe-based
feature
hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included: no, hotstart: no
feature
dNTPs included, hotstart
packaging
pkg of 150 reactions (04655885001), pkg of 50 reactions (04655877001)
packaging
-
packaging
pkg of 200 reactions (03531287001), pkg of 25 reactions (03531317001), pkg of 50 reactions (03531295001)
packaging
-
input
purified RNA
input
purified RNA
input
-
input
purified RNA
usage
sufficient for 150 reactions, sufficient for 50 reactions
usage
sufficient for 250 reactions
usage
sufficient for 25 reactions, sufficient for 50 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 500 reactions
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)