サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥140,000 |
この商品について
¥140,000
Quality Segment
usage
sufficient for 100 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
color
colorless
input
purified RNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
One-step: In a single tube, eAMV™ RT and AccuTaq LA act sequentially to first produce cDNA and then immediately amplify by PCR. This provides quick, sensitive analysis of RNA.
Two-step: Each reaction is individually optimized for greater yields with high fidelity, when protocol requires multiple amplifications, or if maximum yield is more important than maximum convenience.
Application
Features and Benefits
- 他の逆転写酵素より転写長が大きく、最大14.1 KbのcDNAを生成します。
- 少量のmRNAを検出する高い感度を備えています。eAMV™ RTは、他の逆転写酵素では検出できないRNAを転写できます。
- 複雑な二次構造の転写に最適です。
- JumpStart AccuTaq LA DNA Polymeraseにより、高い感度・特異性・収量が得られます。
Other Notes
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| usage sufficient for 100 reactions | usage sufficient for 150 reactions, sufficient for 50 reactions | usage sufficient for 50 reactions, kit sufficient for 50 reactions | usage sufficient for 500 reactions |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| color colorless | color - | color colorless | color light blue |
| input purified RNA | input purified RNA | input purified RNA | input purified RNA |
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
wgk
WGK 3
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan