Merck
04942086001
Roche
Dispase®(ディスパーゼ)I(中性プロテアーゼ、グレードI)
lyophilized, ≥10 units/mg protein (20 U/vial (37 °C, casein as substrate, pH 7.5)), optimum pH 6.0-8.5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 X ~2 MG
¥100,000
¥100,000
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
10 X ~2 MG
¥100,000
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.21
¥100,000
出荷可能日2025年4月28日詳細
由来生物
Bacillus polymyxa
品質水準
フォーム
lyophilized
比活性
≥10 units/mg protein (20 U/vial (37 °C, casein as substrate, pH 7.5))
包装
pkg of 10 × ~2 mg
メーカー/製品名
Roche
濃度
0.6-2.4 U/mL
テクニック
tissue processing: suitable
white
最適pH
6.0-8.5
溶解性
water: soluble
アプリケーション
life science and biopharma
sample preparation
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
ディスパーゼは、迅速に作用する中性のマイルドなプロテアーゼであり、真皮からインタクトな表皮を分離します。また、培養したインタクトな上皮細胞を、基材から分離します。基底膜ゾーンを切断し、上皮細胞をインタクトのまま遊離します。[1]
特異性
ディスパーゼ®は、非特異的なメタロプロテアーゼです。
アプリケーション
ディスパーゼ®は、様々な組織や臓器から細胞を調製するために使用されます。[2][3][4]本酵素は、細胞培養(初代細胞培養)用に単一細胞を遊離させるために、またはすでに培養中の細胞を回収して新しい基材に移す(二次培養)ために、組織の細胞外マトリックスを破壊することを目的とした迅速かつ効果的でありながら穏やかな試薬であることが証明されています。さらに、懸濁培養において細胞の凝集を防ぎます。
特徴および利点
  • 迅速で効果的、そして緩やかなインタクト細胞遊離試薬です
  • 細胞膜のインテグリティを維持します
  • 非哺乳類由来 - マイコプラズマや動物ウイルスのコンタミネーションがありません
  • 温度やpHの影響に対して極めて安定であり、血清成分による干渉を受けません
  • キレート剤や希釈により、簡単に不活化できます
  • より高い活性と簡便性を提供します
内容物
10バイアル。それぞれ約2mgを含む(= 20U/バイアル)。
規格
酵素活性: =10U/mg(37℃、pH7.5、カゼインを基質とした場合)
阻害剤: EDTA、EGTA、Hg2+、他の重金属。ディスパーゼは血清によって阻害されません。
単位の定義
1単位は、アッセイ条件下(pH7.5、37℃)において、1分間で1μmol(181μg)のチロシンに相当するFolin-陽性アミノ酸およびペプチドを、カゼインから遊離する酵素活性です。
ディスパーゼ®のRAS単位と、日本の論文に引用されている単位(1000~2000ディスパーゼ®単位/mLという濃度は共通していません)の実際の比較では、ディスパーゼ®Iの1Roche Applied Science単位は、ディスパーゼ®の約416日本単位と同等であることが示されています。
ディスパーゼ®の1Roche Applied Science単位は、pH7.5および37℃において1μg/分/mLのチロシンに相当するアミノ酸の遊離を測定した、181プロテアーゼ単位(PU)と同等です。
物理的形状
凍結乾燥前に孔径0.2μmの膜で濾過した白色の凍結乾燥物
調製ノート
活性化剤:最適なCa2+ 濃度は2mMです。酵素製剤には、活性が至適になるように十分なCa2+が含有されています。
使用濃度: 0.6~2.4 U/mL
使用溶液: ストックおよび使用溶液を調製してください:
10mg/mLのストック溶液を作成する際には、凍結乾燥されたディスパーゼ®I酵素を、HEPESバッファー食塩水(50mM HEPES/KOH pH 7.4、150mM NaCl)に溶解してください。使用溶液を作成するためには、上記のストック溶液を分離細胞用の培地で、最終濃度0.6~2.4U/mLに希釈してください。2.4U/mLより高い濃度は推奨しません。最良の結果を得るためには、使用溶液を0.22μmのフィルター膜で濾過してください。
保管条件(使用溶液):-15 ~ -25℃
溶解したストック溶液は、2~8℃で2週間安定です。2ヶ月以上保管する場合、ストック溶液のアリコートを冷凍してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
PBSで希釈した使用溶液は、2~8℃で3日間安定です。
保管および安定性
2~8°Cで保存(乾燥した場所で)
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断に使用しないでください。
法的情報
Dispase is a registered trademark of Godo Shusei Co., Ltd.
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katrin Hack et al.
PloS one, 7(5), e37097-e37097 (2012-05-19)
We have previously shown that peroxisome proliferator activating receptor ß/δ (PPAR β/δ is overexpressed in psoriasis. PPAR β/δ is not present in adult epidermis of mice. Targeted expression of PPAR β/δ and activation by a selective synthetic agonist is sufficient
Arvydas Maminishkis et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (45)(45), doi:10-doi:10 (2010-11-19)
We have developed a cell culture procedure that can produce large quantities of confluent monolayers of primary human fetal retinal pigment epithelium (hfRPE) cultures with morphological, physiological and genetic characteristics of native human RPE. These hfRPE cell cultures exhibit heavy
Monika Haemmerle et al.
Diabetes, 62(7), 2509-2529 (2013-02-21)
Type 2 diabetes is associated with microvascular damage that causes frequent infections in the skin and chronic ulcers as a result of impaired wound healing. To trace the pathological changes, we performed a comprehensive analysis of lymphatic vessels in the
K S Stenn et al.
The Journal of investigative dermatology, 93(2), 287-290 (1989-08-01)
Dispase, a neutral protease isolated from culture filtrates of Bacillus polymyxa, has proven to be a rapid, effective, but gentle agent for separating intact epidermis from the dermis and intact epithelial sheets in culture from the substratum. In both cases
関連コンテンツ
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
コラゲナーゼガイド。動物組織を結合する天然コラーゲンを分解する酵素であるコラゲナーゼは、さまざまな微生物や多様な動物細胞によって作られます。