This product is a 1 mg/mL solution. The enzymatic activity of each component is as follows:
Dispase Activity: 1.0 units per milligram
Collagenase Activity: ≥12,500 units per vial
Caseinase Activity: ≥2000 caseinase units/mg
Clostripain Activity: ≤5.0 clostripain units/mg
Tryptic Activity: ≤0.5 tryptic units/mg
おすすめの製品
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
PluriSTEM®
濃度
1 mg/mL in sterile DMEM/F-12
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
輸送温度
dry ice
詳細
PluriSTEM ディスパーゼ-II は、PluriSTEM ヒト ES/iPS 培地 (SCM130) と併用して、ヒト胚性幹細胞および人工多能性幹細胞の培養・継代に使用できることが実証されています。
ディスパーゼ-II 酵素は Bacillus polymyxa 中で生産されます。
アプリケーション
1.6 ウェルプレートに 1:20 Matrigel をコーティングします(各ウェル 1.5 mL)。 2 ~ 8ºC で一晩インキュベートするか、使用前に少なくとも 30 分~ 1 時間 RT でコーティングします。
2.Matrigel コーティングを除去します。 各ウェル当たり 2 mL の完全培地を加えます。
3.培養中の分化領域を除去します。
4.培地を吸引します。
5.2 mL の PBS で 1 回洗浄します。
6.各ウェル当たり 1.5 mL のディスパーゼ II を加えます。 37ºC で 7 分間インキュベートします。
7.2 mL PBS で 2 回洗浄します(Mg および Ca 不使用)。
8.各ウェルに 2 mL の完全培地を加え、細胞スクレーパーでコロニーを剥離します。
9.剥離した細胞を 15 mL コニカルチューブに回収します。
10.800 rpmで5分間遠心します。
11.適切な量の完全培地に再懸濁します。 細胞密度にもよりますが、一般的な分割比率は 1:5 – 1:6 です。 細胞は、PluriSTEM ヒト ES/iPS 培地を用いて 5 ~ 6 日後に継代可能な状態になります。
酵素&生化学
幹細胞研究
品質
物理的形状
ディスパーゼ-II 酵素は Bacillus polymyxa 中で生産されます。
保管および安定性
法的情報
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCM133:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
プロトコル
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
-
What is the activity of this enzime?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the activity of the dispase product SCM133, and is there a specific range it should fall within in units/mL?
1 回答-
The activity of the material is 1.0 unit per milligram (u/mg).
役に立ちましたか?
-
-
Please let me know U/ml of this (https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/product/mm/scm133) solution. Thank you
1 回答-
This product is a 1 mg/mL solution of Dispase II. The enzyme activity is lot specific, however the activity will be ?0.8 U/mg. This activity is established using casein as a substrate at 37°C and pH 7.5. Please see the link below to review the product data sheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/727/543/scm133.pdf役に立ちましたか?