スキップする
D4818
ディスパーゼ®I
protease
別名:
プロテアーゼ Bacillus polymyxa由来
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
2 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥55,200
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
255-914-4
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥10 unit/mg solid
¥55,200
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
lyophilized solid
specific activity
≥10 unit/mg solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
ディスパーゼ I は、治癒プロセス初期における創傷サイズ上の羊水膜の効果を評価する研究において使用されています。 また、ディスパーゼ I は、プロテアーゼアッセイのためのジチロシン基質を調べる実験において使用されています。
ディスパーゼIは、フロー染色用の肺の消化や処理だけでなく、マウスにおけるCD4細胞の単離にも使用されています。[1]また本酵素は、GFP+(緑色蛍光タンパク質)細胞を検出するために、摘出した傷や少量の周囲の皮膚を消化するためにも使用されています。この研究は、創傷治癒において、骨髄由来の間葉系幹細胞の分化および血管新生の効果を調べるためのものです。[2]また、マウスの表皮線維芽細胞の分離における、表皮の除去にも使用されています[3]
シーケンシング用の単一細胞懸濁液の調製における使用に適しています。
Biochem/physiol Actions
ディスパーゼ I は、真皮からインタクトの表皮を分離できる、迅速で効率的、緩やかな中性プロテアーゼです。また、培養土台からインタクトの上皮シートを分離できます。本酵素は、上皮細胞の生存能力を保存したまま、基底膜部領域を切断します。また、懸濁培養における凝集の抑制にも使用できます。このプロテアーゼは、フィブロネクチンとタイプ IV コラーゲンを切断しますが、ラミニン、タイプ V コラーゲン、血清アルブミン、またはトランスフェリンは切断しません。[4]非極性アミノ酸残基の N 末端側のペプチド結合を加水分解します。また、露出した疎水性アミノ酸残基を持った、変性された細胞間のタンパク質を好んでアタックします。Ca2+、Mg2+、Mn2+、Fe2+、Fe3+ および Al3+ は、本酵素を活性化します。EDTA、EGTA、Hg2+ および他の重金属は、酵素活性を阻害します。[5]本酵素は、精製酵素 g-mol あたり 1g-原子の亜鉛を含んでいます。この亜鉛成分を、EDTA や EGTA などのキレート剤で除去した場合、不活性なアポ酵素が得られます。本酵素は血清によって阻害されません。
Physical form
凍結乾燥品(酢酸カルシウムを含有)
Other Notes
1ユニットは、特記しない限り、pH 7.5、37°C、1分間で、カゼインを加水分解し、1.0 μmol(181 μg)のチロシンに相当する呈色を生ずる酵素量です(Folin-Ciocalteu試薬で発色)。
Legal Information
Dispase is a registered trademark of Godo Shusei Co., Ltd.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D4693T7902C9891
specific activity
≥10 unit/mg solid
specific activity
≥0.5 units/mg solid
specific activity
30-350 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
D4818-2MG: + D4818-VAR: + D4818-BULK: + D4818-2MG-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–6/6 質問  
  1. How to disolve dispase? Can I use mediums as DMEM, PBS ...?
    1 回答
    1. The enzyme may be reconstituted at 1 mg/ml in 10 mM sodium acetate buffer, pH 7.5 with 5 mM calcium acetate. Historical data also note that this material may be reconstituted in PBS or other physiologic buffers containing Ca2+, culture medium, or water; however, no concentration is provided.
      役に立ちましたか?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  3. At what concentration should Product D4818, Dispase, be used?
    1 回答
    1. To dissociate cells from ECM (extracellular matrix) use at a concentration of 0.6 - 2.4 units/ml.
      役に立ちましたか?
  4. What is the solubility of Product D4818, Dispase I?
    1 回答
    1. The enzyme may be reconstituted at 1 mg/ml in 10 mM sodium acetate buffer, pH 7.5 with 5 mM calcium acetate.
      役に立ちましたか?
  5. What is the difference between Product D4693, Dispase II  and Product D4818, Dispase I?
    1 回答
    1. Product D4693 is a lyophilized powder containing calcium acetate and milk sugar as a stabilizer. The activity specification is >0.5 unit/mg solid. Product D4818 does not contain any milk sugar and has an activity specification of >10 units/mg solid.
      役に立ちましたか?
  6. What is the activity of the Product D4818, Dispase, which I received?
    1 回答
    1. Each lot will have a specific activity that can be found on our website on the certificate of analysis.