Merck
TMRES
Millipore
mPAGE® TurboMix Resolving Solution 216ML
Premixed resolving gel solution for casting bis-tris polyacrylamide gels
別名:
Bis-Tris gel resolving solution, resolving gel solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105319
NACRES:
NC.01
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
フォーム
liquid
原料比
29:1
保管条件
protect from light
保管温度
2-8°C
詳細
mPAGE® TurboMix Resolving Solution is a 20% acrylamide buffer solution used to make bis-tris polyacrylamide gels. It can be diluted with DI water to make any gel percentage between 8% and 15%. After dilution, add APS and TEMED and then pour gels to the desired height.
アプリケーション
Premixed resolving gel solution for casting bis-tris polyacrylamide gels.
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CS226434:
TMRES-216ML:
試験成績書(COA)