Yes, the Bio-Rad plates are the same size as the MilliporeSigma gel caster plates.
おすすめの製品
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Millipore
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
ゲルサイズ
8.3 cm × 10.1 cm
適合性
for use with mPAGE®
- TurboMix Bis-Tris Gel Casting Kit
- Combs
- Mini Spacer Plates
- Short Plates
- Mini Gel Tank
- Mini Wet Transfer System
詳細
8 cm x 10 cm、ゲルの厚さは 1.0、0.75、または 1.5 mm です。
また、サンプルロード用に 10 ウェルまたは 15 ウェルのオプションがあります。mPAGE® ゲルキャスターは、
手作業によるゲルのキャスティングを簡素化し、キャスティングプロセス中の漏れを防止するように
設計されています。
構成
- mPAGE® ゲルキャスターベース (2)
- mPAGE® ゲルキャスターフレーム(2)
- mPAGE® ゲルキャスター封着ガスケット(2)
- mPAGE® ゲルリリーサー(5)
法的情報
関連製品
試験成績書(COA)
資料
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
ready-to-useのSDS-PAGEゲルを使ってゲルキャスティングワークフローをわずか3分で刷新しましょう。より迅速、シンプル、安全なゲルキャスティング方法をご覧ください。
プロトコル
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
PAGEの基礎ポリアクリルアミドゲルを使用する、タンパク質のサイズ別分離のためのSDS-PAGEの背景およびプロトコルを説明します。