物質
glass plate
包装
pkg of 1 kit (size_0.7mm)
pkg of 1 kit (size_1.0 mm)
pkg of 1 kit (size_1.5 mm)
メーカー/製品名
Millipore
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
ゲルサイズ
8.3 cm × 10.1 cm
ゲル厚
0.75 mm
1.0 mm
1.5 mm
ウェルサイズ × 容積
10 well (15 well) × 33 μL (20 μL), size_0.75 mm
10 well (15 well) × 43 μL (26 μL), size_1.0 mm
10 well (15 well) × 62 μL (39 μL), size_1.5 mm
ウェルサイズ
10 well , using 10-well comb
15 well , using 15-well comb
詳細
構成
- mPAGE® Gel Caster Base (2)
- mPAGE® Gel Caster Frame (2)
- mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets (2)
- mPAGE® Gel Releasers (5)
- mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- mPAGE® Mini Short Plates
適合性
- TurboMix Bis-Tris Gel Casting Kit
- mPAGE Mini Gel Tank
- mPAGE Mini Wet Transfer System
法的情報
関連製品
試験成績書(COA)
プロトコル
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
PAGEの基礎ポリアクリルアミドゲルを使用する、タンパク質のサイズ別分離のためのSDS-PAGEの背景およびプロトコルを説明します。