抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
235-1, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
入力
sample type neural stem cell(s)
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
特異性
アプリケーション
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
すべてのヒト細胞タイプ
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1281:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
抗体は特定の抗原と結合し、ユニークな抗原-抗体複合体を形成します。この結合の性質や、強固かつ特異的なこの結合を分子的標識として研究に使用する方法について説明します。
免疫蛍光法(Immunofluorescence、 IF)では、レーザー光で励起され発光する蛍光色素を標識した抗体を使用します。IFは、ターゲットタンパク質の局在、翻訳後修飾や活性化の確認、および近接するタンパク質やそれらとの複合体形成の解明に用いられています。
プロトコル
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
発色剤を用いた明視野解析と蛍光顕微鏡法を用いたFFPEおよび凍結組織を利用した免疫組織染色(IHC)プロトコルのトラブルシューティング:うまくいくコツ