Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
MAB318
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LNC1
別名:
TH, Tyrosine Monooxygenase, Tyrosine 3-monooxygenase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
製品名
抗チロシンヒドロキシラーゼ抗体、クローンLNC1, ascites fluid, clone LNC1, Chemicon®
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LNC1, monoclonal
化学種の反応性
zebrafish, mouse, rat, vole, human, frog, lizard, monkey, chicken
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
詳細
チロシンヒドロキシラーゼは、アドレナリン作動性ニューロンの生理機能において重要な役割を果たしています。チロシンからのカテコールアミン(ドーパミンおよびノルエピネフリン)の生合成に関与する最初の律速酵素です。したがって、THは、ドーパミン作動性およびノルアドレナリン作動性ニューロンの有用なマーカーです。THの酵素活性には補因子として第一鉄イオンが必要であり、リン酸化によって制御されると考えられています。選択的スプライシングによって作られるヒトTHの少なくとも4つのアイソフォームが同定されています。
特異性
制御性N末端の外側のエピトープを認識します。ウェスタンブロッティングでは約59~61 kDaのタンパク質を認識します。ウェスタンブロッティングでは以下とは反応しません:ドーパミン-ベータ-ヒドロキシラーゼ、フェニルアラニンヒドロキシラーゼ、トリトファンヒドロキシラーゼ、デヒドロプテリジンレダクターゼ、セピアプテリンレダクターゼ、またはフェネタノールアミン-N-メチルトランスフェラーゼ(PNMT)。
免疫原
PC12細胞から精製したチロシンヒドロキシラーゼ
アプリケーション
この抗チロシンヒドロキシラーゼ抗体、クローンLNC1を用いたチロシンヒドロキシラーゼの検出は、 IH、IH(P)、IP、WBでの使用が検証されており、 製品は85件以上引用されています。
免疫組織染色(パラフィン):
前回のロットを1:200-1:400希釈でIHに使用しました。4% PFA固定凍結切片、4% PFA固定パラフィン切片 1:100(Barrachina, M. et al., 2003)。パラフィン切片については、Barrachinaが、マイクロ波クエン酸抗原回復により問題なく染色できたことを報告しましが、他の方法も同様に使用できる可能性があります。
免疫沈降:
この抗体の前回のロットをIPで使用しました(Perez, 2002)。
最適な希釈濃度およびプロトコルはご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経伝達物質および受容体
神経細胞およびグリアマーカー
品質
マウス脳ライセートのウェスタンブロッティングで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用、10 μgのマウス脳ライセート中のチロシンヒドロキシラーゼを検出できます。
ターゲットの説明
59-63 kDa
物理的形状
未精製
腹水マウスモノクローナルIgG1κ、3% BSAを含む液体防腐剤は含まれていません。
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ヒト脳組織、フォルスコリン(40 nM、30分)で処理した3T3細胞由来の抽出物
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB318:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Erika Allen et al.
Neuroscience letters, 489(1), 1-4 (2010-11-30)
We wished to determine whether L-DOPA, a common treatment for the motor deficits in Parkinson's disease, could also reverse the motor deficits that occur during aging. We assessed motor performance in young (2-3 months) and old (20-21 months) male C57BL/6
Genrieta Bochorishvili et al.
The Journal of comparative neurology, 520(5), 1047-1061 (2011-09-22)
The retrotrapezoid nucleus (RTN) contains CO(2) -responsive neurons that regulate breathing frequency and amplitude. These neurons (RTN-Phox2b neurons) contain the transcription factor Phox2b, vesicular glutamate transporter 2 (VGLUT2) mRNA, and a subset contains preprogalanin mRNA. We wished to determine whether
Judith Joyce Balcita-Pedicino et al.
The Journal of comparative neurology, 519(6), 1143-1164 (2011-02-24)
The lateral habenula (LHb) provides an important source of negative reinforcement signals to midbrain dopamine (DA) cells in the substantia nigra and ventral tegmental area (VTA). This profound and consistent inhibitory influence involves a disynaptic connection from glutamate neurons in
Age and region-specific responses of microglia, but not astrocytes, suggest a role in selective vulnerability of dopamine neurons after 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine exposure in monkeys.
Kanaan, NM; Kordower, JH; Collier, TJ
Glia null
Natalia Omelchenko et al.
The Journal of comparative neurology, 494(6), 863-875 (2005-12-31)
Cholinergic afferents to the ventral tegmental area (VTA) contribute substantially to the regulation of motivated behaviors and the rewarding properties of nicotine. These actions are believed to involve connections with dopamine (DA) neurons projecting to the nucleus accumbens (NAc). However
資料
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
抗体は特定の抗原と結合し、ユニークな抗原-抗体複合体を形成します。この結合の性質や、強固かつ特異的なこの結合を分子的標識として研究に使用する方法について説明します。
動物が本来持っている免疫能力を利用して、特定の分子に結合する抗体を産生することができます。
すべて表示
プロトコル
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
発色剤を用いた明視野解析と蛍光顕微鏡法を用いたFFPEおよび凍結組織を利用した免疫組織染色(IHC)プロトコルのトラブルシューティング:うまくいくコツ