Merck
すべての画像(5)
資料
安全性情報
05-369
Sigma-Aldrich
抗Na+/K+ ATPase α-1抗体、クローンC464.6
clone C464.6, Upstate®, from mouse
別名:
ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 3 polypeptide, Na(+)/K(+) ATPase alpha(III) subunit, Na(+)/K(+) ATPase alpha-3 subunit, Na+/K+ -ATPase alpha 3 subunit, Na+/K+ ATPase 3, Sodium pump subunit alpha-3, dystonia 12, sodium pump 3, sodium-potassium-ATPase,
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
C464.6, monoclonal
化学種の反応性
rabbit, monkey, sheep, mouse, Xenopus, human, pig, canine, rat
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP1A3(478)
関連するカテゴリー
詳細
Na+/K+-ATPase(別名Na+/K+ポンプまたはナトリウムカリウムポンプ)は、細胞膜に局在する酵素(起電性の膜貫通型ATPase)です。事実上すべてのヒト細胞の細胞膜に存在し、すべての細胞生物に共通しています。細胞電位を維持し、細胞容積を調節するために役立っています。
細胞電位を維持するために、細胞は細胞の中(細胞内)のナトリウムイオンを低濃度に保ち、カリウムイオンを高濃度に保つ必要があります。細胞の外(細胞外)には高濃度のナトリウムと低濃度のカリウムが存在するため、細胞膜のイオンチャネルを介して拡散が生じます。適切な濃度を維持するために、ナトリウムカリウムポンプは能動輸送によってナトリウムを外に、カリウムを内に汲み出します。
特異性
この抗体は、Na+/K+ ATPaseのα-1サブユニットアイソフォームを認識します。
免疫原
ウサギ腎髄質外層の膜画分から分離された精製Na+/K+ ATPase
アプリケーション
この抗Na+/K+ ATPase α-1抗体、クローンC464.6を用いたNa+/K+ ATPase α-1(ナトリウム/カリウムATPaseサブユニットアルファ1)の検出は、IC、IH、IP、WBでの使用が検証されています。
免疫沈降:
2 µgの前回のロットは、ラット脳ミクロソーム試料からα-1サブユニットを免疫沈降させました。
免疫組織染色:
1-10 µg/mLのこの抗体の前回のロットを、冷メタノール固定組織の免疫組織染色で使用しました。
1.ミクロソームをボイルしないでください。 37ºCで15分間温めることをお勧めします。
2.一部の組織のミクロソームには、この抗体の検出限界未満のナトリウムポンプサブユニットが含まれている場合があります。
3.平滑筋および骨格筋などの調製が困難な組織に由来するミクロソームは、高頻度で非特異的な交差反応性を示します。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
イオンチャネル・トランスポーター
品質
ラット脳ミクロソーム試料のウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
0.05-0.1 µg/mLで使用、20 µgのラット脳ミクロソーム試料(カタログ番号:12-144)中のα-1サブユニットを検出できます。バックグラウンドを軽減するため、PBS中の0.05% Tween-20で15分間ブロットを洗浄してください。
ターゲットの説明
112 kDa
物理的形状
0.02 M リン酸バッファー、pH 7.6、0.25 M NaCl、0.1%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG1κ。
-20ºCで凍結してください。
Ag8マウス骨髄腫細胞と免疫化Balb/c脾臓細胞を融合させたハイブリドーマの培養上清から作製しました。 クローンC464.6は、6Hとも呼ばれます。
フォーマット:精製
プロテインGクロマトグラフィー
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取り扱いの推奨事項:
受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。 マイクロ遠心チューブに分注し、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
アナリシスノート
コントロール
Alpha 1 mRNAは検討したすべての細胞タイプに存在します。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-369-25UG:
05-369-100UG:
05-369:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reorganization of lipid rafts during capacitation of human sperm.
Cross, NL
Biology of reproduction null
Isoforms of the Na,K-ATPase are present in both axons and dendrites of hippocampal neurons in culture.
Pietrini, G, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 89, 8414-8418 (1992)
Renal phenotype of UT-A urea transporter knockout mice.
Fenton, RA; Flynn, A; Shodeinde, A; Smith, CP; Schnermann, J; Knepper, MA
Journal of the American Society of Nephrology null
Vasopressin regulation of the renal UT-A3 urea transporter.
Stewart, GS; Thistlethwaite, A; Lees, H; Cooper, GJ; Smith, C
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
N B Illarionova et al.
Neuroscience, 168(4), 915-925 (2009-12-08)
The water channel aquaporin 4 (AQP4) is abundantly expressed in astrocytes and provides a mechanism by which water permeability of the plasma membrane can be regulated. Astrocytes play a key role in the clearance of both potassium (K(+)) and glutamate