Merck
MAB4383
Sigma-Aldrich
抗核抗体、クローン3E1.3
clone 3E1.3, Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-Nuclei, Clone 3E1.3 Anti-Nuclei, Nuclei Detection Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E1.3, monoclonal
化学種の反応性
human
以下との反応禁止
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
入力
sample type neural stem cell(s)
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
ヒトのすべての細胞タイプの核を染色し、びまん性の核染色パターンを示します。 中期の細胞では染色体はネガティブ染色されます。
免疫原
精製リコンビナントヒト核
アプリケーション
抗核抗体、クローン3E1.3は、核の濃度を検出します。FC、IC、IHでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
神経幹細胞
物理的形状
0/1%アジ化ナトリウムを含むPBS中の液体
フォーマット:精製
保管および安定性
未希釈アリコートで2~8°Cで最長12か月冷蔵保存できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB4383:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weizhe Li et al.
Disease models & mechanisms, 10(12), 1489-1502 (2017-11-01)
Studies of innate glial cell responses for progressive human immunodeficiency virus type one (HIV-1) infection are limited by a dearth of human disease-relevant small-animal models. To overcome this obstacle, newborn NOD/SCID/IL2Rγc-/- (NSG) mice were reconstituted with a humanized brain and
Jyoti Kode et al.
The Indian journal of medical research, 139(4), 585-597 (2014-06-14)
In current era of limb-salvage therapy, pasteurization of bone sarcomas is receiving growing attention as a potential extracorporeal treatment and cost-effective alternative to allografts and radiation before surgical reimplantation. Detailed in vitro and in vivo pre-clinical study to evaluate efficacy
Virginie Lamour et al.
International journal of cancer, 137(5), 1047-1057 (2015-01-27)
Osteopontin (OPN) is a secreted protein involved in most aspects of tumor progression and metastasis development. Elevated OPN expression has been reported in multiple types of cancer including glioblastoma (GBM), the highest grade and most aggressive brain tumor. GBMs contain
Ruslan L Nuryyev et al.
Cell transplantation, 26(11), 1811-1821 (2018-01-18)
The use of regenerative medicine to treat nervous system disorders like ataxia has been proposed to either replace or support degenerating neurons. In this study, we assessed the ability of human neural progenitor cells (hNPCs) to repair and restore the
Qian Li et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(9), 2375-2387 (2014-05-03)
Glioblastoma is the most common adult primary malignant intracranial cancer. It is associated with poor outcomes because of its invasiveness and resistance to multimodal therapies. Human adipose-derived mesenchymal stem cells (hAMSC) are a potential treatment because of their tumor tropism