This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
おすすめの製品
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
Mitex™
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
130 μm
Matrix
Mitex™
ポアサイズ
10.0 μm pore size
60 % porosity
泡立ち点
≥0.05 bar, ethanol
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
フィルターコード:LCWG
Mitex™ PTFEメンブレンは、有機溶剤、濃縮された酸および塩基、噴霧剤、極低温流体を含むほぼすべての液体の影響を受けません。Mitex™メンブレンは裏打ちされていませんが、取扱いが容易であり、裏打ちされたメンブレンの利便性と純粋なPTFEメンブレンの汎用性を組み合わせています。Mitex™メンブレンは疎水性です。
Mitex™ PTFEメンブレンは、有機溶剤、濃縮された酸および塩基、噴霧剤、極低温流体を含むほぼすべての液体の影響を受けません。Mitex™メンブレンは裏打ちされていませんが、取扱いが容易であり、裏打ちされたメンブレンの利便性と純粋なPTFEメンブレンの汎用性を組み合わせています。Mitex™メンブレンは疎水性です。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
アプリケーション
- 酸・塩基・低温流体の清澄化
- 噴霧剤の清澄化
- RNAの単離
- 空気モニタリング:
Mitex™メンブレンフィルターは、土壌抽出物中のNH4+とNO3の15N原子過剰率を測定するためにアンモニウム拡散法で用いられています。不飽和砂柱を用いた水平浸透実験でも使用されています。
特徴および利点
- 広範な化学的適合性
- 生物学的および化学的に不活性
- 260ºC(500°F)超および-100ºC(-148ºF)未満の温度で安定*
法的情報
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品