Merck
XX1014702
Millipore
真空ろ過用Milliporeガラスベースおよびストッパー
47 mm, Glass frit membrane support
別名:
Millipore フィルターホルダー, ガラスストッパー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
テクニック
vacuum filtration: suitable
L
10.2 cm
直径
47 mm
ろ過面積
9.6 cm2
フィッティング
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeガラス真空ろ過用付属品
ガラスベースおよびストッパー、47 mm、ガラスフリットメンブレンサポート
これらの付属品は、Milliporeガラス真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替構成の提供を目的として設計されています。
本品は、Millipore 47 mm Classic Glassフィルターホルダーキットの付属部品です。
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. With regards to the XX1014702 Glass Base Can you please tell me the actual size of the filtration on the glass base? Ie, 100micron etc.
    1 回答
    1. The pore size of this glass base is between 40-60 micrometers (µm).