Merck
XX1514700
Millipore
Millipore All-Glassフィルターホルダー - キット
47 mm, Glass frit membrane support, 300 mL funnel
別名:
Borosilicate glass filter holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone sleeve (for alignment)
tubulated borosilicate glass cap
品質水準
認証
suitable for EPA 1633
suitable for ISO 21675 2019
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
43 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
9.6 cm2
フラスコ容量
1 L
フラスコ直径
13.7 cm
漏斗容量
300 mL
漏斗直径
7.6 cm
フィッティング
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
アプリケーション
filtration
適合性
for use with All-Glass Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
Millipore All-Glassフィルターホルダー - キット
47 mm、ガラスフリットメンブレンサポート、300 mLファネル
Millipore All-Glassフィルターホルダーは、微粒子汚染分析のためのろ過液、水系および有機系または腐食性液体用に設計されました。ホルダーはHLPLCの溶媒調製にも使用できます。真空接続部はフィルターホルダーベースとフラスコキャップに一体化され、ろ液出口の高さよりも上にあります。この設計により、誤って真空チューブにろ液が吸引されないようになっています。また、レシーバーフラスコからの注入によって、ろ液(すなわちHPLC溶媒)を簡単に移動させることもできます。
本品は、次の品目から構成されるキットです。
(カタログ番号-説明)
XX1014704 - Milliporeガラスファネル、300 mL、47 mm、ホウケイ酸、すりガラスシール
XX1014703 - Milliporeスプリングクランプ、47 mm、アルミニウム製
XX1514702 - Milliporeガラスベースとキャップ、47 mm、ガラスフリットサポート
XX1514705 - Milliporeすりガラスジョイント付きフラスコ、1 L
特長・利点:
  • 全ガラス構造のため、幅広い耐薬品性があります
  • 表面がすりガラスでシーリングされている、ホウケイ酸ガラス部分が液体と接触します
  • フラスコキャップとの真空接続部により、ろ液の移動が簡単になっています
用途:
微粒子汚染分析、HPLC溶媒ろ過、一般ろ過および清澄化
アプリケーション
47 mm、ガラスフリットメンブレンサポート、300 mLファネル
原理
真空
文書ライブラリにアクセスする
資料
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
PFAS化合物の空気モニタリングのためのOTM-45法に向けたデータおよび推奨されるろ過製品。
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
改変EPA 1633を用いたPFAS試験のためのデータおよびおすすめのろ過製品
すべて表示