Merck
P3088
Sigma-Aldrich
Anti-Parvalbumin Antibody
mouse monoclonal, PARV-19
別名:
パルブアルブミン抗体, パルブアルブミン抗体 - マウスで産生されるモノクローナル抗パルブアルブミン抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.44
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
クローン:
PARV-19, monoclonal
化学種の反応性:
fish, frog, rabbit, canine, feline, bovine, pig, human, goat, rat
citations:
553
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable (10-20K titer using Mouse skeletal muscle extract expressing Parvalbumin protein)
製品名
モノクロナール抗パルブアルブミン マウス宿主抗体, clone PARV-19, ascites fluid
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PARV-19, monoclonal
分子量
antigen 12 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
fish, frog, rabbit, canine, feline, bovine, pig, human, goat, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable (10-20K titer using Mouse skeletal muscle extract expressing Parvalbumin protein)
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PVALB(5816)
rat ... Pvalb(25269)
詳細
PVALB(パルブアルブミン)は、カルシウム結合タンパク質(CaBP)EF-ハンドスーパーファミリーとして知られている低分子量酸性タンパク質ファミリーの古典的スモールメンバーです。このタンパク質は脳および筋肉において制限された発現パターンを示します。PVALBは細胞質内の高親和性CaBPです。
モノクローナル抗パルブアルブミン(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス黒色腫細胞と免疫化マウス由来脾細胞の融合によって産生されたPARV-19ハイブリドーマから得られます。パルブアルブミンはカルシウム結合タンパク質です。
特異性
Ca2+イオン依存的にパルブアルブミンを認識します。カルモジュリン、小腸のカルシウム結合タンパク質、S100A2 (S100L)、S100A6 (カルサイクリン) 、S-100α鎖 (S-100aおよびS-100ao)、S-100β鎖 (S-100aおよびS-100b) などのEF-ハンドファミリ-の他のメンバ-とは反応しません。
免疫原
カエル筋肉パルブアルブミン
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗パルブアルブミン抗体は、免疫組織化学、免疫細胞化学、および免疫蛍光法のために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
PVALB(パルブアルブミン)タンパク質は、急速収縮する筋肉における弛緩を調節し、小型哺乳類ではタイプII(速筋)哺乳類骨格筋線維に局在します。このタンパク質はニューロンの細胞内カルシウム動態の極めて重要な制御因子です。PVALBタンパク質は、バースト時にシナプス伝達を維持し、シナプス前のCa2+の蓄積を妨げ、それによって過剰なCa2+レベルの悪影響を防止します。PVALBタンパク質は、累積的ニューロン促通を防ぐことによってシナプス後性に線形情報処理を可能とすることによってもシナプス伝達を維持します。
PVALB(パルブアルブミン)の発現は、甲状腺病変との関連で、腫瘍を良性と悪性に区別するためのマーカーとなります。ラットモデルにおけるパルブアルブミン陽性介在ニューロンの発現の減少は、統合失調症と関連しており、ニューロンの活性を阻害することが知られています。
物理的形状
液体
保管および安定性
継続使用する場合は最長で1ヵ月間2~8℃で貯蔵してください。
長期保存する場合は作業アリコートで冷凍してください。冷凍と解凍を繰り返すことはお勧めできません。「霜取り不要」の冷凍庫で保存することはお勧めできません。長期保存中にわずかな濁りが生じた場合は、使用する前に遠心分離することによって溶液を透明にしてください。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付の他の弊社の文書に記載されていない場合は、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
P3088-VAR:
P3088-BULK:
P3088-1VL:
P3088-.2ML:
P3088-.5ML:
P3088-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PVALB diminishes [Ca2+] and alters mitochondrial features in follicular thyroid carcinoma cells through AKT/GSK3β pathway}
Mendes T B, et al.
Endocrine-Related Cancer, 23(9), 769-782 (2016)
Age-dependent in vivo conversion of mouse cochlear pillar and Deiters' cells to immature hair cells by Atoh1 ectopic expression.
Liu Z et al
The Journal of Neuroscience, 32(19), 6600-6610 (2012)
A loss of parvalbumin-containing interneurons is associated with diminished oscillatory activity in an animal model of schizophrenia.
Lodge DJ, et al.
The Journal of Neuroscience, 29(8), 2344-2354 (2009)
Aging-related changes in calcium-binding proteins in rat perirhinal cortex
Moyer Jr J R, et al.
Neurobiology of Aging, 32(9), 1693-1706 (2011)
Role of the calcium-binding protein parvalbumin in short-term synaptic plasticity.
Caillard O et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 97(24), 13372-13377 (2000)