Merck
739332
Sigma-Aldrich
PEDOT:PSS
greener alternative
high-conductivity grade, 1.1% aqueous dispersion, surfactant-free
別名:
Orgacon ICP 1050, PEDOT:PSS, ポリ(2,3-ジヒドロチエノ-1,4-ジオキシン)-ポリ(スチレンスルホナート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
product name
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホナート), 1.1% in H2O, surfactant-free, high-conductivity grade
グレード
high-conductivity grade
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
1.1% in H2O
抵抗
<100 Ω/sq, <80% visible light transmission (40μm wet)
屈折率
n20/D 1.334
pH
<2.5
粘度
30-100 cP(20 °C)
密度
0.999 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホナート)(PEDOT:PSS)は、高沸点溶媒(HBS)を含まない導電性重合体であり、ポリ(スチレンスルホナート)(PSS)の溶液中で3,4-エチレンジオキシチオフェンを電解重合することにより生成されます。PEDOTには陽イオンがドープされ、PSSには陰イオンがドープされています。以下の特性を有しており、有機エレクトロニクスを用いることで効果的に機能する重合体になります。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー変換および貯蔵に使用されているため、エネルギー効率を向上させた製品です。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
高導電性グレードのPEDOT:PSSポリマーの界面活性剤を含まない水性分散液です。透明導電性コーティングの最適な性能には、配合成分(界面活性剤や高沸点溶媒など)の添加が必要な場合があります。ポリ(スチレンスルホネート)アニオン(PEDOT/PSS)でドープされたポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)のような導電性ポリマーは、様々な有機オプトエレクトロニクス機器に広く使用されています。PEDOT:PSSは、ポリアニオンをドープしたカチオン性ポリチオペン誘導体の配合物です。このようなポリマーは、その高い導電性と優れた耐酸化性により、電磁シールドとノイズ抑制に適しています。したがって、ポリマーフィルムは、可視光スペクトル全体、さらにはIR付近およびUV付近にも高い透明度を持ちながら、900~2,000 nmではほぼ100%吸収することが示されています。400~800 nmで吸収極大はありません。ポリマーに対する小さな電場と磁場の影響が調査されています。
アプリケーション
PEDOT:PSSは、電荷キャリアの移動度が高い電極材料として使用できます。有機太陽電池(OPV)、ペロブスカイト型太陽電池(DSSC)、有機発光ダイオード(OLED)、およびその他のバイオメディカルセンサーなどエネルギーに基づくさまざまなアプリケーションに使用できます。
高度に透明電導性のコーティング配合物の調製に使用されます。ハイドロゲルへのPEDOT:PSS導入による一次および二次核形成が研究されました。
Virtually 100% absorption from 900-2,000 nm. No absorption maximum from 400-800 nm. Conductive polymer blend.
法的情報
Product of Agfa-Gevaert N.V.
Orgacon is a trademark of Agfa-Gevaert N.V.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
739332-100G:
739332-BULK:
739332-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mechanically tunable conductive interpenetrating network hydrogels that mimic the elastic moduli of biological tissue
Feig VR, et al.
Nature Communications, 9(1), 2740-2740 (2018)
Harkema, S. et al.
Proc. SPIE: Int. Soc. Opt. Eng., 7415, 74150T-741501 (2009)
Hybrid photovoltaic devices from regioregular polythiophene and ZnO nanoparticles composites
Das NC and Sokol PE
Renewable Energy, 35(12), 2683-2688 (2010)
High-resolution electrohydrodynamic jet printing of small-molecule organic light-emitting diodes
Kim K, et al.
Nanoscale, 7(32), 13410-13415 (2015)
Perovskite solar cells: influence of hole transporting materials on power conversion efficiency
Ameen S, et al.
ChemSusChem, 9(1), 10-27 (2016)
資料
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
シグマアルドリッチで販売しているAgfa社の高導電性PEDOT:PSS分散液(Orgacon)をご紹介します。
In the field of organic printable electronics, such as OLEDs and organic photovoltaics (OPVs), improved organic conducting and semiconducting materials are needed. The progress in two fields is reviewed in this article.
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
すべて表示