Merck
XX6200006P
Millipore
フィルター用ピンセット、先丸型、ステンレス鋼製
別名:
Forceps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104925
NACRES:
NB.24
物質
302 stainless steel
polypropylene handle
品質水準
認証
suitable for EPA 1633
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
輸送温度
ambient
特徴および利点
  • 繊細な メンブレン表面を保護するためのベベル加工済み鋸歯状先端
  • オートクレーブまたは炎滅菌により滅菌可能
  • メンブレンの穏やかな 取扱い
その他情報
取り扱い中に ろ過メンブレンが破損しないように、この先丸型ピンセットを 使用してください。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Artis Tweezer Style AA-SA
Z742671
Artis Tweezer
Dressing tissue forceps L 4 3/4 in.
F3892
Dressing tissue forceps
Bayonet鉗子 stainless steel
F2394
Bayonet鉗子
Stainless steel forceps Dissecting
Z168793
Stainless steel forceps
Micro-dissecting forceps straight
F4017
Micro-dissecting forceps
Stainless steel forceps Dumont
Z168742
Stainless steel forceps
資料
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application
The possible causes and potential remedies for challenges encountered as a result of blocking, washing, antibody incubation, and detection/exposure of Western blots
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
プロトコル
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
SDSポリアクリルアミドゲルからニトロセルロースシートへのタンパク質の電気泳動転写を説明したさまざまなブロット手順のワークフローステップを含むウェスタンブロットプロトコル。イムノブロッティングプロトコルとしても知られています。
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
すべて表示