スキップする
04511
生細胞/死細胞二重染色キット
suitable for fluorescence
別名:
生細胞/死細胞用の染色キット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥199,000
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161503
¥199,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
suitability
suitable for fluorescence
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
生/死細胞二重染色キットは、生細胞と死細胞の同時蛍光染色に使用します。このキットには、カルセイン-AM溶液およびヨウ化プロピジウム(PI)溶液が含まれており、それぞれ生細胞、死細胞を染色します。カルセイン-AMはカルセインのアセトキシメチルエステルで、親油性が高く、細胞膜透過性です。カルセイン-AM自体は蛍光分子ではありませんが、生細胞中でエステラーゼによりカルセイン-AMから生成されたカルセインは強い緑色の蛍光を発光します(λex490 nm、λem515 nm)。したがって、カルセイン-AMは生細胞のみを染色します。一方、核染色色素PIは、生細胞膜を通過できません。PIは死細胞膜の不完全な部分から核に到達し、細胞のDNA二重らせんの間に入り、赤色の蛍光を発光します(λex535 nm、λem617 nm)。カルセインとPI-DNAはともに490 nmの光で励起することから、蛍光顕微鏡で生細胞と死細胞のモニタリングを同時に行うことができます。λex 545 nmを使用することで、死細胞のみを観察できます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PROTSIL177730SCR004
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Solution A (Calcein AM solution) 4 × 50
  • Solution B (propidium iodide solution) 300 μL
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–7/7 質問  
  1. what is the concentration of the stock solution?
    1 回答
    1. The concentrations of the reagents for this kit are as follows:
      - Solution A (1 mmol/l Calcein-AM/DMSO)..... 50 µl x 4
      - Solution B (1.5 mmol/l PI/purified water)..... 300 µl x 1
      役に立ちましたか?
  2. This kit can be used in bacteria or is just for eukaryotic cells?
    1 回答
    1. This kit is designed for use with eukaryotic cells and has not been validated for use with bacterial cells.
      役に立ちましたか?
  3. I want to use this kit for suspension cells. Protocol says to prepare a cell suspension with PBS at 1-10 x 10^5 cells/mL and then add 100uL of assay solution. Is it 100uL per mL of cell suspension?. Also, what is the concent of the original solutions?
    1 回答
    1. 200 microliters of cell suspension is mixed with 100 microliters of assay solution, and the mixture is incubated at 37 ºC.
      Lot-specific concentrations of Solutions A and B are listed in the product's Certificate of Analysis.
      役に立ちましたか?
  4. I want to use this kit for suspension cells. Protocol says I first need to prepare a cell suspension with PBS at 1-10 x 10^5 cells/mL and then add 100uL of assay solution. Is it 100uL per mL of cell suspension?. What is the conc of the original solutions?
    1 回答
    1. The original manufacturer of this kit recommends adding 100 microliters of assay solution to 200 microliters of the cell suspension. Unfortunately, this key bit of information is missing from the protocol. Each vial of Solution A contains a 1 mM solution of Calcein-AM in DMSO. The vial of Solution B contains a 1.5 mM solution of Propidium Iodide in pure water.
      役に立ちましたか?
  5. Can this kit be used to assess cell viability within bacterial biofilms?
    1 回答
    1. This product requires preparation of a cell suspension and has not been validated for bacterial biofilms or cells attached to any surface.
      役に立ちましたか?
  6. How many assays or tests can be conducted using one kit of PN: 04511-1KT-F?
    1 回答
    1. The 04511 kit consists of 2 components, with reagent B being the limiting reagent, requiring just 300 microliters of reagent. To prepare the staining solution, 10 microliters of Reagent A and 5 microliters of Reagent B are mixed with 5 ml of PBS. Each test necessitates 100 microliters of the staining solution. With 5 microliters of Reagent B being sufficient for 50 tests, 300 microliters of Reagent B is adequate for 60 batches of the staining reagent, resulting in 3000 tests (50 x 60). Although the maximum number of specimens might not always be stained in practice, the kit theoretically should allow for 3000 tests.
      役に立ちましたか?
  7. Can the live/dead double staining kit be used on fixed cells?
    1 回答
    1. The kit is not designed for use with just dead cells. When cells are fixed, it typically results in cell death for all cells. Consequently, if all the cells are dead, it is expected that the Calcein AM would not be able to enter the cells, as Calcein AM is not a fluorescent molecule. The available data sheet states, "While the cells are viable, the calcein generated from CalceinAM by esterase in a viable cell emits strong green fluorescence (excitation: 490 nm, emission: 515 nm)." Therefore, Calcein-AM only stains viable cells. If all the cells are dead, the only observed staining will be from the Propidium Iodide - which is the dead cell stain reagent in kit 04511.
      If the cells are stained while viable, it is possible to image the cells after they have been fixed in paraformaldehyde or other fixatives. Although this is a common practice in some laboratories, It's suggested to consider a 10-minute fixation instead of 30 minutes, as fixing for 30 minutes may not be advisable.