Merck
11669915001
Roche
Cell Proliferation ELISA, BrdU (chemiluminescent)
別名:
BrdU, 細胞増殖
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 TESTS
¥136,000
¥136,000
出荷可能日2025年4月24日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 TESTS
¥136,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
¥136,000
出荷可能日2025年4月24日詳細
使用法
sufficient for ≤1,000 tests
品質水準
メーカー/製品名
Roche
テクニック
ELISA: suitable
検出方法
chemiluminescent
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
DNA合成中のBrdU取り込みの測定に基づいた細胞増殖定量用の化学発光免疫アッセイ:  [3H]-チミジン取り込みアッセイに代わる非放射性アッセイ。
特異性
抗体抱合体は、チミジン類似体5-ブロモ-2'-デオキシウリジン(BrdU)およびDNAに取り込まれたBrdUと反応します。DNAに取り込まれたBrdUに結合させるためには、BrdU-標識DNAを変性させなければなりません。本抗体は、チミジン、ウリジン、またはDNAなど内在性の細胞コンポーネントと交差反応しません。
アプリケーション
Cell Proliferation ELISA, BrdU(chemiluminescent)は、下記で使用されています:
  • ReNおよび一次星状細胞のブロモデオキシウリジン(BrdU)増殖アッセイ[1]
  • BrdU取り込みアッセイを用いて神経芽細胞腫細胞の増殖に対するイマチニブの影響を試験するため[2]
  • 膵臓の患者由来初代細胞株におけるBrdU取り込みを用いて細胞周期阻害に対するパルボシクリブの影響を確認するため[3]
細胞増殖ELISA、BrdU(化学発光)は、DNA合成測定用キットの改良された第二世代に属します。これは、複製(サイクリング)細胞におけるDNA合成時のBrdU取り込みの測定に基づいて細胞増殖を定量するための正確、迅速、およびシンプルな非放射性の代替法です。そのため、細胞増殖ELISAは、多くの異なるin vitro細胞系に使用できます。例:
  • 増殖因子とサイトカインにより誘発される細胞増殖の検出および定量[4][5]
  • 環境および生物医学研究、ならびに食品、化粧品、および製薬産業における細胞増殖に及ぼす様々な化合物の阻害または刺激効果の測定
  • マイトジェンまたは抗原が刺激したリンパ球の免疫反応性の測定
  • 医学研究における様々な細胞増殖抑制薬に対する腫瘍細胞の化学感受性の分析
包装
7種のコンポーネントを含む1キット。
構成
  1. BrdU標識試薬、1,000x濃度
  2. FixDenat
  3. Anti-BrdU-POD 4.抗体希釈溶液
  4. 洗浄バッファーPBS、10x濃度
  5. 基質成分A
  6. 基質成分B
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • BrdU Labeling Reagent
  • FixDenat ready-to-use
  • Anti-BrdU-peroxidase antibody
  • Antibody Dilution Solution ready-to-use
  • ready-to-use 10x concentrated
  • Substrate Component A
  • Substrate Component B
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Valerio Ciccone et al.
Oncotarget, 9(17), 13353-13365 (2018-03-24)
Nitric oxide (NO) exerts conflicting effect on tumor growth and progression, depending on its concentration. We aimed to characterize the anti-cancer activity of a new NO donor, Ni(SalPipNONO) belonging to the class of metal-nonoates, in epithelial derived tumor cells, finally
Diego S D'Astolfo et al.
Cell, 161(3), 674-690 (2015-04-25)
Modulation of protein function is used to intervene in cellular processes but is often done indirectly by means of introducing DNA or mRNA encoding the effector protein. Thus far, direct intracellular delivery of proteins has remained challenging. We developed a
Juliann E Kosovec et al.
Oncotarget, 8(59), 100421-100432 (2017-12-17)
Esophageal adenocarcinoma (EAC) is a deadly disease with limited therapeutic options. In the present study, we determined the preclinical efficacy of CDK4/6 inhibitor abemaciclib for treatment of EAC. In vitro, apoptosis, proliferation, and pathway regulation were evaluated in OE19, OE33
Tino Schneider et al.
Glycobiology, 25(8), 812-824 (2015-04-17)
The present study demonstrates that fucose-containing sulfated polysaccharides (FCSP) from brown algae interfere with the CXCL12/CXCR4 axis in human Burkitt's lymphoma cells by binding CXCL12 and thereby blocking both CXCL12-induced CXCR4 receptor activation and downstream effects like migration and secretion
Xin Li et al.
European journal of histochemistry : EJH, 63(4) (2019-12-14)
Serine-arginine protein kinase (SRPK) belongs to a class of cell cycle regulating kinases that can phosphorylate proteins containing serine/arginine-Rich (SR) regions. SR proteins are a family of RNA binding phosphoproteins that control both constitutive and alternative pre-mRNA splicing events. However
資料
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.