Merck
AX0145
Supelco
アセトニトリル
Acetonitrile
≥99.8% (GC), suitable for HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
200-835-2
bp:
81-82 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
アセトニトリル, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
グレード
reagent
品質水準
100
200
認証
meets USP/NF
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.008 meq/g Titrable acid
≤0.10% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
転移温度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤190 nm
UV吸収
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 254-400 nm Amax: ≤0.01
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
AX0145-NP10 is sold as 2 x 10 L
AX0146P-1 and AX0146P-6 are packaged in poly-coated bottles.
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.8% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testGradient at 254 nm0.005AU maxInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.008meq/g maxTitrable base0.0006meq/g maxUV Abs. at 190 nm1.00AU maxUV Abs. at 220 nm0.05AU maxUV Abs. at 254 - 400 nm0.01AU maxUV Cut-off190nm maxWater (H2O)0.10% max
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MC0133-901:
AX0145PI-39:
US1AX0145/39:
MC0135-901:
AX0145IC-37:
AX0145P-6:
SAX57930-901:
AX0145MA-39:
US1AX0145/36:
AX0145-NP20:
US1AX0145/35:
MC0137-901:
US1AX0145/38:
AX0145PH-39:
MC0136-901:
AX0145-901:
AX0145AD-39:
AX0145-9024:
AX0145ED-37:
AX0145.901:
AX0145-25PL:
AX0145-NP10:
AX0145P-1:
AX0145PP-6:
US1AX0145/37:
AX0145PO-40SK:
AX0145-1:
MC0142-901:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Is this poly coated? 4L-AX0145P-1
    1 回答
    1. AX0146P-1 and AX0146P-6 are packaged in poly-coated bottles.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー