Merck
364258
Sigma-Aldrich
3-アミノプロピル-修飾シリカゲル
40-63 μm, extent of labeling: ~1 mmol/g NH2 loading
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
フォーム
powder
品質水準
標識化の程度
~1 mmol/g NH2 loading
~9% functionalized
表面積
550 m2/g
Matrix
irregular silica particle platform
マトリックス活性基
NH2 phase
粒径
40-63 μm
ポアサイズ
60 Å pore size
SMILES記法
O[SiH3].CCCN
関連するカテゴリー
詳細
本製品はアミノ基を有するシリカゲルです。本製品(3-アミノプロピル基結合型シリカゲル)は、9%官能基化されており、NH2付加(標識の程度)は1mmol/gです。クネーフェナーゲル縮合反応に触媒として関与します。
アプリケーション
3-アミノプロピル基結合型シリカゲルは、以下の研究で使用される可能性があります:
  • 超臨界流体抽出法と分離法の併用による脂質からのポリ塩化ビフェニル(PCB)の分離。
  • エコで高効率かつ再利用可能な新規不均一系触媒であるシリカゲル担持スズ錯体の調製。
  • イソニコチンアミド基を持つシリカゲルの調製。
  • 3-メルカプトプロピル基結合型シリカゲルに共有結合しているビス(オキサゾリン)リガンドに結合したPd(OAc)2を含む新規触媒系の合成。
  • クネーフェナーゲル縮合のための再利用可能な不均一系触媒として有用。
  • 低~中圧逆相液体クロマトグラフィー用。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
364258-BULK:
364258-VAR:
364258-50G:
364258-250G:
364258-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 105-105 (1989)
Amino groups immobilized on silica gel: an efficient and reusable heterogeneous catalyst for the Knoevenagel condensation.
Angeletti E, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1, 105-107 (1989)
H Gruber-Woelfler et al.
Journal of catalysis, 286(9), 30-40 (2012-08-10)
The synthesis and characterization of a novel catalytic system including Pd(OAc)(2) attached to a bis(oxazoline) (=BOX) ligand that is covalently bonded to 3-mercaptopropyl-functionalized silica gel is presented. The catalyst was tested for Suzuki-Miyaura reactions of different aryl halides with phenylboronic
Ramin Ghahremanzadeh et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(42), 15791-15797 (2014-09-13)
In the present study, a tin complex immobilized on silica gel as a novel, green, highly efficient and heterogeneous reusable catalyst was synthesized by grafting 2-amino benzamide onto the silica gel surface as a result of the reaction between isatoic
E G Alley et al.
Journal of AOAC International, 78(4), 1051-1054 (1995-07-01)
We present a method that combines the extraction of polychlorinated biphenyls (PCBs) and their separation from relatively large quantities of fat in biological matrixes by combined supercritical fluid extraction and separation. Cyano-functionalized silica gel, silica gel, aluminum oxide, Florisil, 3-amino-propyl-functionalized
資料
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.