主要文書
ABN255
Sigma-Aldrich
抗バスーン抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
品質水準
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse, rabbit, rat
濃度
(Please refer to lot specific datasheet.)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
詳細
マウスバスーンに対応するGSTタグ付きリコンビナント・タンパク質。
特異性
この抗体は、両方のアイソフォームと交差反応すると予測されています。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:250で使用、ラット小脳、ヒト大脳皮質、ラット結腸、マウス小腸、ラット腎臓組織でバスーンを検出できます。
品質
マウス脳組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:5,000で使用、10 µgのマウス脳組織ライセートでバスーンを検出できます。
物性
約420 kDa、実測。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。