安全性情報
8.01977
Sigma-Aldrich
Butyryl chloride
for synthesis
別名:
Butyryl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)2COCl
CAS番号:
分子量:
106.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
205-498-5
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
39 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
280 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.5-7.3 % (v/v)
屈折率
n20/589 1.412
bp
101-105 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
転移温度
flash point 18 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(=O)CCC
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChI Key
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.017 - 1.019
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
18 °C - DIN 51755 Part 1
適用法令
消防法
第4類:引火性液体